Learn More
Thermo Scientific™ Entonnoirs en polyéthylène Nalgene™
Les grands entonnoirs en polyéthylène Thermo Scientific Nalgene sont les plus robustes du marché.
Marque:  Thermo Scientific™ 4260-0100
60.20 EUR valable jusqu'au 2024-09-28
Utilisez le code promo "21626" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10419572
  • 90.30€ / 1 pièce
Expédition estimée: 02-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Alert:
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21626
Description
Description
Les grands entonnoirs en polyéthylène Thermo Scientific Nalgene sont les plus robustes du marché.
Nos produits sont plus légers que le verre et évitent tout problème de fuite, de casse et de contamination. Nous sommes fiers de proposer à votre laboratoire une alternative plus sûre qui ne sacrifie pas pour autant la précision dont vous avez besoin.
  • Les grands entonnoirs durables sont conçus pour un usage intensif
  • Construction rigide, idéale pour la filtration sous vide, les grandes tailles comprennent des nervures et une languette
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
248mm
23mm
319mm
Entonnoir robuste en PEBD 10 pouces
1/sachet ; 2/boîte
3684mL
LDPE
Non
117mm
Promotions
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.