Learn More
Thermo Scientific™ Entonnoirs en polyéthylène Nalgene™
GREENER_CHOICE
Code produit. p-4525016
Click to view available options
Diamètre (métrique) supérieur:
101 mm
152 mm
248mm
Capacité (métrique):
254 ml
777 ml
3684mL
Conditionnement:
1 pièce
2 pièces
Code produit. 10798861
Marque: Thermo Scientific™ 42600040
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Évitez la casse et la corrosion grâce à ces entonnoirs robustes, les entonnoirs de grande taille les plus résistants disponibles.
Les grands entonnoirs en polyéthylène Thermo Scientific Nalgene sont les plus robustes du marché.
Nos produits sont plus légers que le verre et évitent tout problème de fuite, de casse et de contamination. Nous sommes fiers de proposer à votre laboratoire une alternative plus sûre qui ne sacrifie pas pour autant la précision dont vous avez besoin.
  • Les grands entonnoirs durables sont conçus pour un usage intensif
  • Construction rigide, idéale pour la filtration sous vide, les grandes tailles comprennent des nervures et une languette
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Diamètre (métrique) supérieur 101 mm
Capacité (métrique) 254 ml
Diamètre (métrique) de la tige 12 mm
Matériau LDPE
Hauteur (métrique) 146 mm
Autoclavable Non autoclavable
Description Entonnoir robuste en PEBD 4 pouces
Longueur (métrique) du tube 72 mm
Quantité 12
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.