Learn More
Thermo Scientific™ Bonbonne compacte en PEHD Thermo Scientific Nalgene Lowboy
S’utilise avec : Distribuez la plupart des liquides, notamment les réactifs, l’eau distillée et les réactifs de titrage ; Matériau du bouchon : Polypropylène ; Couleur : Blanc
132.84€ - 501.00€
Spécification
Autoclavable | Non autoclavable |
---|---|
Matériau du bouchon | Polypropylène |
Couleur | Blanc |
À utiliser avec (application) | Distribue la plupart des liquides, y compris les réactifs, l’eau distillée et les titrants. |
Matériau | HDPE |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10170341
![]() |
Thermo Scientific™
2323-0015 |
15 l | N/A | ||||||
10231901
![]() |
Thermo Scientific™
2323-0008 |
8 l | N/A | ||||||
15941491
![]() |
Thermo Scientific™
2323-0008 |
8 l | N/A | ||||||
Description
Les bonbonnes compactes en PEHD Thermo Scientific Nalgene Lowboy sont parfaites pour distribuer la plupart des liquides, notamment les réactifs, l’eau distillée et les réactifs de titrage.
Cette bonbonne compacte et résistante aux produits chimiques peut être placée dans des espaces étroits sur des étagères et dans des réfrigérateurs.
- Tolérance aux acides forts et aux bases fortes
- Peuvent être empilées par trois
- Avec robinet en polypropylène
- Une poignée au contour spécial permet un transport d’une seule main—, même si la bonbonne est pleine
- Dotée de quatre étiquettes d’identification auto-collantes, résistantes aux acides.
- Étanche (voir définition)
Spécification
Non autoclavable | |
Blanc | |
HDPE |
Polypropylène | |
Distribue la plupart des liquides, y compris les réactifs, l’eau distillée et les titrants. | |
Bonbonne à profil bas |
† The term leakproof applies to Thermo Scientific Nalgene products that meet the following criteria: a) Bottle/flask/funnel closure systems with closures smaller than 100mm, after they are filled with water, inverted, withstand air pressure of 2psig for 2 minutes, and no water escapes;. b) Bottle/funnel/flask closure systems of larger than 100mm after they are filled with water, inverted for 15 minutes, and no water escapes. Note: these tests, using other liquids, may not yield the same results. To ensure safe usage, customers are advised to test Thermo Scientific Nalgene bottles and closures under conditions of their planned applications. Thermo Scientific Nalgene products are leakproof at ambient temperature and pressure when used with their Nalgene closures.