Learn More
Thermo Scientific™ Bonbonne compacte en PEHD Thermo Scientific Nalgene Lowboy
GREENER_CHOICE
S’utilise avec : Distribuez la plupart des liquides, notamment les réactifs, l’eau distillée et les réactifs de titrage ; Matériau du bouchon : Polypropylène ; Couleur : Blanc
Marque:  Thermo Scientific™ 2323-0008
Code produit. 15941491
Description
Description
Les bonbonnes compactes en PEHD Thermo Scientific Nalgene Lowboy sont parfaites pour distribuer la plupart des liquides, notamment les réactifs, l’eau distillée et les réactifs de titrage.
Cette bonbonne compacte et résistante aux produits chimiques peut être placée dans des espaces étroits sur des étagères et dans des réfrigérateurs.
Caractéristiques :
  • Empilez jusqu’à trois niveaux pour économiser de l’espace sur la paillasse ou dans le réfrigérateur
  • Une poignée à contour permet de transporter facilement la bonbonne d’une seule main—même si elle est pleine
  • Excellente résistance chimique—peut tolérer les acides forts et les bases pour une grande variété de solutions
  • La structure étanche† signifie des échantillons plus sûrs
Inclut :
Robinet et bouchon de robinet et quatre étiquettes sensibles à la pression et résistantes aux acides
Remarque :
d’autres liquides utilisés pour ces tests peuvent produire des résultats différents. Afin de garantir une utilisation sûre, Nalgene conseille à ses clients de tester les flacons et les bouchons dans leurs conditions d’applications prévues. Les flacons et bonbonnes Nalgene sont étanches à température et pression ambiantes lorsqu’ils sont utilisés avec leurs bouchons Nalgene.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Non autoclavable
8 l
Blanc
HDPE
2 gal
Polypropylène
Distribue la plupart des liquides, y compris les réactifs, l’eau distillée et les titrants.
Bonbonne à profil bas
FDS
Documents Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot1386754 Type de certificatCertificat de conformité Date23/06/2023 Catalog Number2323-0008
Numéro de lot1372886 Type de certificatCertificat de conformité Date13/01/2023 Catalog Number2323-0008
Numéro de lot1342577 Type de certificatCertificat de conformité Date07/01/2022 Catalog Number2323-0008
Numéro de lot1299632 Type de certificatCertificat de conformité Date23/10/2020 Catalog Number2323-0008
Numéro de lot1287904 Type de certificatCertificat de conformité Date04/06/2020 Catalog Number2323-0008
Voir les accessoires
Nom du produit
Thermo Scientific™ Bonbonne compacte en PEHD Thermo Scientific Nalgene Lowboy > 2 gal (8 L)
† The term leakproof applies to Thermo Scientific Nalgene products that meet the following criteria: a) Bottle/flask/funnel closure systems with closures smaller than 100mm, after they are filled with water, inverted, withstand air pressure of 2psig for 2 minutes, and no water escapes;. b) Bottle/funnel/flask closure systems of larger than 100mm after they are filled with water, inverted for 15 minutes, and no water escapes. Note: these tests, using other liquids, may not yield the same results. To ensure safe usage, customers are advised to test Thermo Scientific Nalgene bottles and closures under conditions of their planned applications. Thermo Scientific Nalgene products are leakproof at ambient temperature and pressure when used with their Nalgene closures.