Learn More
Thermo Scientific™ Bouteille graduée en plastique de résine en fluorocarbone (PFA) Nalgene™
GREENER_CHOICE
Les éprouvettes graduées en PFA Thermo Scientific™ Nalgene™ présentent une résistance extraordinaire aux produits chimiques et permettent de doser des produits chimiques agressifs et d'autres liquides sans risque de casse.
Marque:  Thermo Scientific™ 3666-0100
362.00 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10254351
  • 376.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 26-09-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Les éprouvettes graduées en PFA Thermo Scientific™ Nalgene™ présentent une résistance extraordinaire aux produits chimiques et permettent de doser des produits chimiques agressifs et d'autres liquides sans risque de casse.
Tolère une large plage de température : de -270°C à +250°C (-454°F à 482°F) et présente une faible teneur en matières extractibles. Graduation par incréments de 2 ml, tous les 10 ml traits chiffrés moulés et inaltérables.
  • Extraordinaire résistance chimique pour les produits chimiques et les liquides agressifs—Incassables et indestructibles
  • Tolère une large plage de température, de -270°C à +250°C (-454°F à +482°F)
  • Faible teneur en matières extractibles—Pas de contamination du contenu
  • Graduation par incréments de 2 ml, traits chiffrés tous les 10 ml pour une lecture de volume aisée
  • Graduations moulées inaltérables
  • Bec verseur large facilitant la distribution de liquides
  • Autoclavable / Graduée / PFA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
100 ml
±1,5 ml
1
8 ml à 100 ml par incréments de 2 ml
2 ml
± 1.50mL
Rond
1,2 in
Rond
175,3 mm
PFA
Éprouvette graduée ; 100 ml
1,55 po
39,4 mm
Autoclavables
-270 À 250 ° C ( -454 ° à 482 ° F)
30,5 mm
482°F
6,9 po
Bouteille graduée
Documents
Manuals
Package Inserts
Schematics & Diagrams
Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot1422189 Type de certificatCertificat de conformité Date12/04/2025 Catalog Number3666-0100
Numéro de lot1409800 Type de certificatCertificat de conformité Date13/07/2024 Catalog Number3666-0100
Numéro de lot1395667 Type de certificatCertificat de conformité Date02/11/2023 Catalog Number3666-0100
Numéro de lot1365883 Type de certificatCertificat de conformité Date01/09/2023 Catalog Number3666-0100
Numéro de lot1264972 Type de certificatCertificat de conformité Date12/09/2019 Catalog Number3666-0100
Nom du produit
Thermo Scientific™ Bouteille graduée en plastique de résine en fluorocarbone (PFA) Nalgene™ > Bouteille graduée, 100 ml
Période de garantie limitée : Conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous expédions le produit.