Learn More
Thermo Scientific™ Flacons et bonbonnes HDPE fluorés Nalgene™
Les flacons et bonbonnes HDPE fluorés Thermo Scientific Nalgene conviennent à la plupart des acides, des alcalins, et des solvants organiques agressifs.
Marque: Thermo Scientific™ 2097-0005
113.05 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23291" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 1.43000kg
Description
Les flacons et bonbonnes HDPE fluorés Thermo Scientific Nalgene conviennent à la plupart des acides, des alcalins, et des solvants organiques agressifs.
Ces flacons HDPE fluorés offrent une alternative économique aux contenants en fluoropolymère onéreux.
- Fluorés afin d’améliorer les performances à long terme et d’empêcher une perte de solvant par perméation
- Avec parois robustes, sûres et durables qui résistent aux fissures et perforations
- Étanches†
Spécification
2 l | |
Translucide | |
27 mm | |
6 | |
Non stérile | |
Oui | |
Étroit | |
250 mm | |
4,74 po | |
Polypropylène fluoré | |
120 mm | |
Non |
0.5 gal | |
Flacon à col étroit | |
PEHD fluoré | |
1 | |
USP classe VI ; FDA - 21 CFR | |
Non | |
Rond | |
Flacon à col étroit | |
9,85 po | |
38-430 mm | |
Bouchon à vis |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration. † Le terme étanche qualifie les produits Thermo Scientific Nalgene correspondant aux critères suivants : a) Les bouteilles/flacons/entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension inférieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés, peuvent supporter une pression d’air de 2 psig pendant 2 minutes sans présenter de fuites. b) Les bouteilles/flacons/entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension supérieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés pendant 15 minutes, ne présentent pas de fuites. Remarque : reproduire ces tests avec d’autres liquides peut entraîner des résultats différents. Pour un usage en toute sécurité, il est conseillé aux clients de tester les flacons et les bouchons Thermo Scientific Nalgene dans les conditions d’utilisation prévues pour leurs applications. Les contenants Thermo Scientific Nalgene sont étanches à température et pression ambiantes lorsqu’ils sont associés aux bouchons Nalgene.