Learn More
Thermo Scientific™ Flacons et bonbonnes HDPE fluorés Nalgene™
Les flacons et bonbonnes HDPE fluorés Thermo Scientific Nalgene conviennent à la plupart des acides, des alcalins, et des solvants organiques agressifs.
34.83€ - 155.00€
Spécification
Description | Flacon à col étroit |
---|---|
Matériau | PEHD fluoré |
Stérilité | Non stérile |
Certifications/Conformité | USP classe VI ; FDA - 21 CFR |
Closure Included | Oui |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10702532
|
Thermo Scientific™
2097-0008 |
250 ml |
39.33€
12 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10382991
|
Thermo Scientific™
2097-0016 |
500 ml |
68.60€
12 pièces |
Expédition estimée: 01-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10643121
|
Thermo Scientific™
2097-0032 |
1 l |
83.65€
6 pièces |
Expédition estimée: 01-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11359614
|
Thermo Scientific™
2097-0005 |
2 l |
155.00€
6 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10159360
|
Thermo Scientific™
2097-0010 |
4 L |
34.83€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Les flacons et bonbonnes HDPE fluorés Thermo Scientific Nalgene conviennent à la plupart des acides, des alcalins, et des solvants organiques agressifs.
Ces flacons HDPE fluorés offrent une alternative économique aux contenants en fluoropolymère onéreux.
- Étanche† Les parois renforcées sont sûres, durables et résistantes aux fissures et aux ponctions.
- Surfaces intérieures et extérieures en fluorocarbone Disponibles avec col étroit ou large
- Bouchons vissant HDPE inclus
Spécification
Flacon à col étroit | |
Non stérile | |
Oui | |
Étroit | |
Flacon à col étroit | |
Bouchon à vis |
PEHD fluoré | |
USP classe VI ; FDA - 21 CFR | |
Non | |
Rond | |
Polypropylène fluoré | |
Non |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration. † Le terme étanche qualifie les produits Thermo Scientific Nalgene correspondant aux critères suivants : a) Les bouteilles/flacons/entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension inférieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés, peuvent supporter une pression d’air de 2 psig pendant 2 minutes sans présenter de fuites. b) Les bouteilles/flacons/entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension supérieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés pendant 15 minutes, ne présentent pas de fuites. Remarque : reproduire ces tests avec d’autres liquides peut entraîner des résultats différents. Pour un usage en toute sécurité, il est conseillé aux clients de tester les flacons et les bouchons Thermo Scientific Nalgene dans les conditions d’utilisation prévues pour leurs applications. Les contenants Thermo Scientific Nalgene sont étanches à température et pression ambiantes lorsqu’ils sont associés aux bouchons Nalgene.