Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Coex Polyethylene Film Tank Liners
Améliorez les capacités de mélange des revêtements de cuve en film PE co-extrudé Thermo Scientific™ Nalgene™ à sac ouvert et fond plat qui permettent le traitement économique à usage unique de fluides.
851.00€ - 1175.00€
Spécification
Type | Liner de cuve |
---|---|
Matériau | Polyéthylène |
À utiliser avec (équipement) | Réservoirs cylindriques Nalgene de 5 gal. (19 L) à 200 |
Nbre par carton | 10 |
Nb par paquet | 10 |
Code produit | Marque | Capacité (impériale) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (impériale) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
10561695
|
Thermo Scientific™
343050-0030 |
30 gal |
851.00€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
10767104
|
Thermo Scientific™
343050-0055 |
55 gal |
861.00€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
10069632
|
Thermo Scientific™
343050-0080 |
80 gal. |
902.00€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
10405183
|
Thermo Scientific™
343050-0100 |
100 gal |
959.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 11-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
10079632
|
Thermo Scientific™
343050-0150 |
150 gal |
1175.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 28-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
Favorisez les capacités de mélange grâce aux revêtements à sac ouvert et fond plat. Les revêtements de réservoir en film de polyéthylène co-extrudé Thermo Scientific™ Nalgene™ offrent une procédure de traitement des réactifs liquides diagnostiques et biopharmaceutiques à usage unique et économique avec les réservoirs cylindriques en plastique rigide Nalgene. Le film en polyéthylène co-extrudé est exempt de composants d’origine animale (ADCF).
- Conçus pour s’adapter aux cuves cylindriques Nalgene de 5 gal (19 litres) à 200 gal (787 litres)
- Stérilisés par irradiation aux rayons gamma, film de qualité alimentaire non cytotoxique et certifié apyrogène
Garantie :
90 jours
Spécification
Liner de cuve | |
Réservoirs cylindriques Nalgene de 5 gal. (19 L) à 200 | |
10 |
Polyéthylène | |
10 |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne :
Toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.