Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Coex Polyethylene Film Tank Liners
Améliorez les capacités de mélange des revêtements de cuve en film PE co-extrudé Thermo Scientific™ Nalgene™ à sac ouvert et fond plat qui permettent le traitement économique à usage unique de fluides.
Marque: Thermo Scientific™ 343050-0150
868.54 EUR valable jusqu'au 2024-11-29
Utilisez le code promo "21718" pour bénéficier de cette offre.
Description
Favorisez les capacités de mélange grâce aux revêtements à sac ouvert et fond plat. Les revêtements de réservoir en film de polyéthylène co-extrudé Thermo Scientific™ Nalgene™ offrent une procédure de traitement des réactifs liquides diagnostiques et biopharmaceutiques à usage unique et économique avec les réservoirs cylindriques en plastique rigide Nalgene. Le film en polyéthylène co-extrudé est exempt de composants d’origine animale (ADCF).
- Conçu pour les réservoirs cylindriques Nalgene de 5 gal (19 L) à 200 gal (787 L)
- Stérilisés par irradiation aux rayons gamma, film de qualité alimentaire non cytotoxique et certifié apyrogène
Spécification
Liner de cuve | |
150 gal | |
Réservoirs cylindriques Nalgene de 5 gal. (19 L) à 200 | |
10 |
Polyéthylène | |
568 l | |
10 |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne :toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.