Learn More
Thermo Scientific™ Flacons en polypropylène de classe B Nalgene™ avec bouchons à vis
Les flacons en polypropylène de classe B Thermo Scientific Nalgene avec bouchons à vis sont étalonnés “pour contenir” et “pour dispenser” à 20°C (68°F).
Marque: Thermo Scientific™ 4000-0100
24.94 EUR valable jusqu'au 2024-09-17
Utilisez le code promo "21690" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 0.02160kg
Alert:
Note:L'utilisation d'autres liquides pour les tests d'étanchéité est susceptible de produire d'autres résultats. Pour garantir une utilisation sûre, Nalge Nunc International conseille à ses clients de tester les flacons et bouchons Nalgene dans les mêmes conditions que les applications qu'ils envisagent de réaliser. Les flacons Nalgene sont étanches à température ambiante et sous une pression normale lorsqu'ils sont utilisés avec les bouchons Nalgene associés.
Description
Les flacons en polypropylène de classe B Thermo Scientific Nalgene avec bouchons à vis sont étalonnés “pour contenir” et “pour dispenser” à 20°C (68°F).
Plus légers que le verre, protègeant des fuites, de la rupture et de la contamination.
Caractéristiques :- Incassable et doté d’une excellente résistance aux produits chimiques garantissant des années d’utilisation fiable
- Calibré manuellement et individuellement, ligne de graduation colorée et repères ovales permanents pour faciliter la visualisation des niveaux de liquides
- Absence de ménisque risquant de fausser les mesures
- Le format de 200 ml comprend une ligne supplémentaire signalant le niveau des 203 ml pour les déterminations DBO et DO
- Conforme aux normes ASTM E 288 et aux tolérances ISO 384 de Classe B relatives à la qualité et à la fiabilité
- Autoclavable/étanche†/gradué
Spécification
3.38 oz | |
Flacons volumétriques, PPCO, avec bouchons à vis, 100 ml | |
Copolymère de polypropylène (PPCO) | |
18.4 cm | |
12 | |
Autoclavable mais affecte la précision | |
Oui | |
Non stérile | |
Rond | |
55 mm | |
Non applicable | |
20 mm |
Conformes aux normes de tolérance ASTM E 288 et ISO 384 catégorie B relatives à la consistance de la qualité et à la fiabilité | |
100 ml | |
7.24 po | |
± 0.16 ml | |
1 | |
Non | |
Étroit | |
B | |
À vis | |
22 g | |
100 ml |
Mise en garde : L'autoclavage est possible mais affecte la justesse. Avant l'autoclavage, otez les bouchons et déposez-les sur le récipient sans engager le pas de vis.