Learn More
Thermo Scientific™ Flacons en polypropylène de classe B Nalgene™ avec bouchons à vis
Les flacons en polypropylène de classe B Thermo Scientific Nalgene avec bouchons à vis sont étalonnés “pour contenir” et “pour dispenser” à 20°C (68°F).
36.67€ - 487.00€
Spécification
Certifications/Conformité | Conformes aux normes de tolérance ASTM E 288 et ISO 384 catégorie B relatives à la consistance de la qualité et à la fiabilité |
---|---|
Matériau | Copolymère de polypropylène (PPCO) |
Autoclavable | Autoclavable mais affecte la précision |
Jetable | Non |
Graduated | Oui |
Alert:
Note:L'utilisation d'autres liquides pour les tests d'étanchéité est susceptible de produire d'autres résultats. Pour garantir une utilisation sûre, Nalge Nunc International conseille à ses clients de tester les flacons et bouchons Nalgene dans les mêmes conditions que les applications qu'ils envisagent de réaliser. Les flacons Nalgene sont étanches à température ambiante et sous une pression normale lorsqu'ils sont utilisés avec les bouchons Nalgene associés.
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Taille du bouchon | Limite d’erreur | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Taille du bouchon | Limite d’erreur | Prix | Quantité et disponibilité | |||
10212561
|
Thermo Scientific™
4000-0050 |
50 ml | 13mm | ± 0,10 ml |
36.67€
1 pièce |
Expédition estimée: 18-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10018780
|
Thermo Scientific™
4000-0100 |
100 ml | 20 mm | ± 0.16 ml |
38.60€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10588862
|
Thermo Scientific™
4000-0200 |
200 ml | 20 mm | ± 0.20 ml |
47.92€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10429842
|
Thermo Scientific™
4000-0250 |
250 ml | 20 mm | ± 0.24mL |
52.58€
1 pièce |
Expédition estimée: 02-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10623381
|
Thermo Scientific™
4000-0500 |
500 ml | 24 mm | ± 0.40 ml |
56.25€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15981621
|
Thermo Scientific™
4000-1000 |
1 000 ml | 28 mm | ± 0.60 ml |
487.00€
6 pièces |
Expédition estimée: 25-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
Les flacons en polypropylène de classe B Thermo Scientific Nalgene avec bouchons à vis sont étalonnés “pour contenir” et “pour dispenser” à 20°C (68°F).
Plus légers que le verre, protègeant des fuites, de la rupture et de la contamination.
La reproduction des tests de fuite avec d’autres liquides peut entraîner des résultats différents. Pour garantir un usage en toute sécurité, Thermo Fisher Scientific conseille aux clients de tester les récipients et les systèmes de fermeture Nalgene dans les conditions d'utilisation des applications prévues. Les récipients Nalgene restent étanches à température ambiante et à la pression atmosphérique s'ils sont utilisées avec leurs systèmes de fermeture Nalgene.- Résistants à la rupture, excellente résistance aux produits chimiques
- Autoclavables ; retirer complètement le bouchon avant de stériliser en autoclave
- Étanches
- Étalonnés individuellement à la main
- Ligne de graduation de couleur permanente, plage de marquage ovale
- Absence de ménisque pour éviter de confondre les résultats
- Le format 200 ml possède une ligne supplémentaire à 203 ml pour les déterminations DBO et DO
- Répond aux tolérances de la charte des tolérances de classe B
- Bouchons à vis en polypropylène
Spécification
Conformes aux normes de tolérance ASTM E 288 et ISO 384 catégorie B relatives à la consistance de la qualité et à la fiabilité | |
Autoclavable mais affecte la précision | |
Oui | |
Non stérile | |
Rond | |
Non applicable |
Copolymère de polypropylène (PPCO) | |
Non | |
Étroit | |
B | |
À vis |
Mise en garde : L'autoclavage est possible mais affecte la justesse. Avant l'autoclavage, otez les bouchons et déposez-les sur le récipient sans engager le pas de vis.