Learn More
Thermo Scientific™ Joints et bouchons à vis de rechange pour bonbonnes Nalgene™
Garantissez un système étanche à l’aide des joints et bouchons à vis de rechange Thermo Scientific™ Nalgene™.
30.40€ - 201.00€
Code produit | Marque | Taille du bouchon | Type de produit | Matériau | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Taille du bouchon | Type de produit | Matériau | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10244451
![]() |
Thermo Scientific™
712150-1000 |
100 mm | Bouchon | PP |
83.25€
12 pièces |
Expédition estimée: 18-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10632102
![]() |
Thermo Scientific™
712155-1200 |
120 mm | Bouchon | PP |
51.81€
12 pièces |
Expédition estimée: 17-10-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10789031
|
Thermo Scientific™
712240-1053 |
53B | Bouchon | HDPE |
201.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 02-09-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10652292
|
Thermo Scientific™
712160-0530 |
53B | Bouchon | PP |
117.00€
12 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10254451
|
Thermo Scientific™
712151-0053 |
53B | Bouchon à vis et joint | PEHD |
94.95€
12 pièces |
Expédition estimée: 09-09-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10376081
![]() |
Thermo Scientific™
712160-0053 |
53B | Bouchon | TPE |
30.40€
12 pièces |
Expédition estimée: 01-08-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10525571
|
Thermo Scientific™
712160-0830 |
83B | Bouchon | PP |
72.60€
2 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||
10700333
|
Thermo Scientific™
712162-1830 |
83B | Bouchon | TPE |
58.35€
5 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||
10152351
|
Thermo Scientific™
712151-0083 |
83B | Bouchon | PEHD |
42.70€
2 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10214451
|
Thermo Scientific™
712227-1020 |
83B | Bouchon à vis | Œillet en silicone |
37.95€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
Les bouchons à vis et joints de rechange Thermo Scientific™ Nalgene™ à raccord sécurisé pour bonbonnes Nalgene assurent l’étanchéité†
- Conçus pour être utilisés avec les bonbonnes Nalgene
Spécification
Blanc | |
Oui |
† Le terme étanche s’applique aux produits Thermo Scientific Nalgene répondant aux critères suivants : a) systèmes de fermeture pour bouteilles / flacons / entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension inférieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés, peuvent supporter une pression d’air de 2 psig pendant 2 minutes sans présenter de fuites ; b) systèmes de fermeture pour bouteilles / flacons / entonnoirs d’une dimension supérieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés pendant deux 15 minutes, ne présentent pas de fuites.Remarque : reproduire ces tests avec d’autres liquides peut entraîner des résultats différents.Pour un usage en toute sécurité, il est conseillé aux clients de tester les flacons et les bouchons Thermo Scientific Nalgene dans les conditions d’utilisation prévues pour leurs applications.Les contenants Thermo Scientific Nalgene sont étanches à température et pression ambiantes lorsqu’ils sont associés aux bouchons Nalgene.