Learn More
Thermo Scientific™ Joints et bouchons à vis de rechange pour bonbonnes Nalgene™
Description
Les bouchons à vis et joints de rechange Thermo Scientific™ Nalgene™ à raccord sécurisé pour bonbonnes Nalgene assurent l’étanchéité†
- Conçus pour être utilisés avec les bonbonnes Nalgene
Spécification
Spécification
| Couleur | Blanc |
| Description | Bouchon de rechange |
| Matériau | PEHD |
| Nbre par carton | 12 |
| Nb par paquet | 12 |
| Finition de col | 53B |
| Forme | Rond |
| Type de produit | Bouchon à vis et joint |
| À utiliser avec (équipement) | Flacons et bonbonnes Nalgene de grande taille |
| Taille du bouchon | 53B |
† Le terme étanche s’applique aux produits Thermo Scientific Nalgene répondant aux critères suivants : a) systèmes de fermeture pour bouteilles / flacons / entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension inférieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés, peuvent supporter une pression d’air de 2 psig pendant 2 minutes sans présenter de fuites ; b) systèmes de fermeture pour bouteilles / flacons / entonnoirs d’une dimension supérieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés pendant deux 15 minutes, ne présentent pas de fuites.Remarque : reproduire ces tests avec d’autres liquides peut entraîner des résultats différents.Pour un usage en toute sécurité, il est conseillé aux clients de tester les flacons et les bouchons Thermo Scientific Nalgene dans les conditions d’utilisation prévues pour leurs applications.Les contenants Thermo Scientific Nalgene sont étanches à température et pression ambiantes lorsqu’ils sont associés aux bouchons Nalgene.