Learn More
Macherey-Nagel™ Bouchons à vis transparents en PP N9
Tous les produits Macherey-Nagel Produits
Click to view available options
Septum:
PTFE rouge/silicone blanc/PTFE rouge
Silicone blanc/PTFE bleu, fendu
Silicone blanc / PTFE rouge
Conditionnement:
100 pièces
Description
- Bouchons à vis N 9
- Large gamme de bouchons à vis avec différents matériaux de septum et différentes couleurs de bouchons
- Bouchons à vis liés (septa fermement reliée au bouchon ; ne peut pas être enlevé). Avantage : les aiguilles HPLC épaisses (émoussées) ne peuvent pas pousser le septum dans le flacon
- Bouchon à vis polymagnétique 702166 pour CTC GC PAL
Spécification
Spécification
| Couleur | Transparent |
| Matériau | PP, PTFE, Silicone |
| Pré-fendu | No |
| Septum | PTFE rouge/silicone blanc/PTFE rouge |
| Épaisseur (métrique) | 1 mm |
| Taille du bouchon | N9 |