Learn More
Wessington Cryogenics™ Récipient pressurisé N2
Marque:  Wessington Cryogenics™ PV30
Code produit. 11982985
  • 9385.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 01-08-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Réservoir pressurisé tout inox 30 à 200L
• Circuit de montée en pression avec régulateur
• Réservoir tout inox
• Transport (y compris routier et ferroviaire), stockage et transfert d'azote liquide. Montée en pression liée à la dilatation progressive de l'azote liquide
• Circuit de montée en pression avec régulateur pour maintenir la pression de transvasement constante et réglable par l'opérateur jusqu'à 1,5 bar
• Raccord de remplissage et soutirage femelle 1/2 in. BSP
• Réservoir pressurisé
• Inclus avec régulateur de pression et roulettes. avec roulettes
Spécification
Spécification
Vase pressurisé N2
30 L
Certificats
Voir les accessoires
Accessoires et services
Accessoires facultatif
Nom du produit
Wessington Cryogenics™ Récipient pressurisé N2 > Capacité : 30 L