Learn More
Wessington Cryogenics™ Récipient pressurisé N2
Click to view available options
Capacité (métrique):
30 L
120 l
200 L
Conditionnement:
1 pièce
Description
Réservoir pressurisé tout inox 30 à 200L
• Circuit de montée en pression avec régulateur
• Réservoir tout inox
• Transport (y compris routier et ferroviaire), stockage et transfert d'azote liquide. Montée en pression liée à la dilatation progressive de l'azote liquide
• Circuit de montée en pression avec régulateur pour maintenir la pression de transvasement constante et réglable par l'opérateur jusqu'à 1,5 bar
• Raccord de remplissage et soutirage femelle 1/2 in. BSP
• Réservoir pressurisé
• Inclus avec 4 roulettes
• Circuit de montée en pression avec régulateur
• Réservoir tout inox
• Transport (y compris routier et ferroviaire), stockage et transfert d'azote liquide. Montée en pression liée à la dilatation progressive de l'azote liquide
• Circuit de montée en pression avec régulateur pour maintenir la pression de transvasement constante et réglable par l'opérateur jusqu'à 1,5 bar
• Raccord de remplissage et soutirage femelle 1/2 in. BSP
• Réservoir pressurisé
• Inclus avec 4 roulettes
Spécification
Spécification
| Type | Vase pressurisé N2 |
| Capacité (métrique) | 200 L |