Learn More
N-Propyléthylènediamine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
56.40€ - 213.00€
Identifiants chimiques
CAS 111-39-7
Formule moléculaire C5H14N2
Poids moléculaire (g/mol) 102.18
Numéro MDL MFCD00008172
Clé InChI CFNHVUGPXZUTRR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-propylethylenediamine, n-n-propyl ethylenediamine, 1,2-ethanediamine, n-propyl, ethylenediamine, n-propyl, 2-aminoethyl propyl amine, 1,2-ethanediamine, n1-propyl, 2-n-propylamino ethylamine, 2-n-propylaminoethylamine, propylethylenediamine, n-n-propylethylenediamine
CID PubChem 66073
Nom IUPAC N’-propyléthane-1,2-diamine
SMILES CCCNCCN
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
10195850
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Acros
314750050
5 g Flacon en verre
56.40€
5g
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
10651833
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Acros
314750250
25 g Flacon en verre
213.00€
25g
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
111-39-7
102.18
CFNHVUGPXZUTRR-UHFFFAOYSA-N
66073
CCCNCCN
C5H14N2
MFCD00008172
n-propylethylenediamine, n-n-propyl ethylenediamine, 1,2-ethanediamine, n-propyl, ethylenediamine, n-propyl, 2-aminoethyl propyl amine, 1,2-ethanediamine, n1-propyl, 2-n-propylamino ethylamine, 2-n-propylaminoethylamine, propylethylenediamine, n-n-propylethylenediamine
N’-propyléthane-1,2-diamine
Spécification
N-Propylethylenediamine
111-39-7
100.0
0.8200g/mL
14°C
99%
CH3CH2CH2NHCH2CH2NH2
MFCD00008172
n-propylethylenediamine, n-n-propyl ethylenediamine, 1,2-ethanediamine, n-propyl, ethylenediamine, n-propyl, 2-aminoethyl propyl amine, 1,2-ethanediamine, n1-propyl, 2-n-propylamino ethylamine, 2-n-propylaminoethylamine, propylethylenediamine, n-n-propylethylenediamine
CCCNCCN
102.18
102.18
Liquide
99%
98.5
Incolore
147°C to 150°C
Authentique
C5H14N2
1.4394 to 1.4414
0.82
CFNHVUGPXZUTRR-UHFFFAOYSA-N
N’-propyléthane-1,2-diamine
66073
99%
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H :
Provoque de graves lésions des yeux.
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Liquide et vapeurs très inflammables.
GHS P Statement:
IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce vomiting.
Wear eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. - No smoking.
Ground/Bond container and receiving equipment.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 203-864-9