Learn More
N-Propyléthylènediamine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10195850
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 111-39-7
Formule moléculaire C5H14N2
Poids moléculaire (g/mol) 102.18
Numéro MDL MFCD00008172
Clé InChI CFNHVUGPXZUTRR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-propylethylenediamine, n-n-propyl ethylenediamine, 1,2-ethanediamine, n-propyl, ethylenediamine, n-propyl, 2-aminoethyl propyl amine, 1,2-ethanediamine, n1-propyl, 2-n-propylamino ethylamine, 2-n-propylaminoethylamine, propylethylenediamine, n-n-propylethylenediamine
CID PubChem 66073
Nom IUPAC N’-propyléthane-1,2-diamine
SMILES CCCNCCN
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Propylethylenediamine
Note relative au nom 99%
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Couleur Incolore
Densité 0.8200g/mL
Point d’ébullition 147°C to 150°C
Point d’éclair 14°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3CH2CH2NHCH2CH2NH2
Indice de réfraction 1.4394 to 1.4414
Quantité 5 g
Gravité spécifique 0.82
Poids de la formule 102.18
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide