Learn More
N-phénylbenzylamine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
24.92€ - 524.00€
Identifiants chimiques
CAS 103-32-2
Formule moléculaire C13H13N
Poids moléculaire (g/mol) 183.25
Numéro MDL MFCD00003018
Clé InChI GTWJETSWSUWSEJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-phenylbenzylamine, benzylaniline, benzenemethanamine, n-phenyl, phenylbenzylamine, benzylphenylamine, n-monobenzylaniline, aniline, n-benzyl, benzylamine, n-phenyl, benzenamine, n-phenylmethyl, n-benzyl aniline
CID PubChem 66028
Nom IUPAC N-benzylaniline
SMILES C1=CC=C(C=C1)CNC2=CC=CC=C2
Consulter d'autres spécifications
Produits 4
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
10457022
Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
417390050
5 g Flacon en verre
24.92€
5g
10528332
Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
417390250
25 g Flacon en verre
51.76€
25g
10657401
Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
417391000
100 g Flacon en verre
127.64€
100g
10679004
Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
417395000
500 g Flacon en verre Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
103-32-2
183.25
GTWJETSWSUWSEJ-UHFFFAOYSA-N
66028
C1=CC=C(C=C1)CNC2=CC=CC=C2
C13H13N
MFCD00003018
n-phenylbenzylamine, benzylaniline, benzenemethanamine, n-phenyl, phenylbenzylamine, benzylphenylamine, n-monobenzylaniline, aniline, n-benzyl, benzylamine, n-phenyl, benzenamine, n-phenylmethyl, n-benzyl aniline
N-benzylaniline
Spécification
N-Phenylbenzylamine
98.5
34°C to 38°C
1.0600g/mL
152°C
98.5% min. (GC)
C6H5CH2NHC6H5
12, 1023
1.06
Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: very soluble in ethanol,ether,soluble in chloroform
C1=CC=C(C=C1)CNC2=CC=CC=C2
183.25
183.25
Poudre cristalline ou masse à bas point de fusion
103-32-2
100.0
Jaune beige à Incolore
306°C to 307°C
Authentique
C13H13N
MFCD00003018
15, 1129
n-phenylbenzylamine, benzylaniline, benzenemethanamine, n-phenyl, phenylbenzylamine, benzylphenylamine, n-monobenzylaniline, aniline, n-benzyl, benzylamine, n-phenyl, benzenamine, n-phenylmethyl, n-benzyl aniline
GTWJETSWSUWSEJ-UHFFFAOYSA-N
N-benzylaniline
66028
99%
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 203-100-4
Identifiant produit
  • N-Phenylbenzylamine