Learn More
N-phénylbenzylamine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10457022 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
500g
5g
Code produit. 10457022
Marque: Thermo Scientific Acros 417390050
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 103-32-2 | C13H13N | 183.25 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 103-32-2
Formule moléculaire C13H13N
Poids moléculaire (g/mol) 183.25
Numéro MDL MFCD00003018
Clé InChI GTWJETSWSUWSEJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-phenylbenzylamine, benzylaniline, benzenemethanamine, n-phenyl, phenylbenzylamine, benzylphenylamine, n-monobenzylaniline, aniline, n-benzyl, benzylamine, n-phenyl, benzenamine, n-phenylmethyl, n-benzyl aniline
CID PubChem 66028
Nom IUPAC N-benzylaniline
SMILES C1=CC=C(C=C1)CNC2=CC=CC=C2
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Phenylbenzylamine
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 34°C to 38°C
Couleur Jaune beige à Incolore
Densité 1.0600g/mL
Point d’ébullition 306°C to 307°C
Point d’éclair 152°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C6H5CH2NHC6H5
Quantité 5 g
Beilstein 12, 1023
Merck Index 15, 1129
Gravité spécifique 1.06
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: very soluble in ethanol,ether,soluble in chloroform
Poids de la formule 183.25
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre cristalline ou masse à bas point de fusion