Learn More
N-pentane, +99 %, pour la spectroscopie, Thermo Scientific Chemicals
n-Pentane, > -99 %, C5H12, numéro CAS-109-66-0, tétraspot, n-pentane, hydrure d’amyle, pentane, pentanen, pentani, pentan polonais, skellysolve a, tetrafume, tetrakil, 2,5 L, 0,009 max. à 240 nm, 0,018 max. à 230 nm, 0,046 max. à 220 nm, 0,222 max. à 210 nm, 0,699 max. à 200 nm, 99 % et plus, 01, 130, 36,0°C
71.91€ - 203.01€
Identifiants chimiques
CAS 109-66-0
Formule moléculaire C5H12
Poids moléculaire (g/mol) 72.15
Numéro MDL MFCD00009498
Clé InChI OFBQJSOFQDEBGM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-pentane, pentan, skellysolve a, pentanen, pentani, amyl hydride, tetrafume, tetrakil, tetraspot, pentan polish
CID PubChem 8003
ChEBI CHEBI:37830
Nom IUPAC pentane
SMILES CCCCC
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
10703171
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
167875000
500 mL Flacon en verre
71.91€
500mL
10104330
Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
167870025
2.5 L Flacon en verre
203.01€
2.50L
Description
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Pour spectroscopie UV/VIS
Spécification
Afficher plus
Vidéos
Sécurité et traitement
Afficher plus
FDS
Documents
Documents
Product Certifications
RUO – Research Use Only
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
N-pentane, +99 %, pour la spectroscopie, Thermo Scientific Chemicals