Learn More
N-pentane, +99 %, pour la spectroscopie, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10104330 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
500 mL
2.5 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
2.50L
500mL
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
Code produit. 10104330
Marque: Thermo Scientific Acros 167870025
Demander un format en vrac ou personnalisé
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
n-Pentane, > -99 %, C5H12, numéro CAS-109-66-0, tétraspot, n-pentane, hydrure d’amyle, pentane, pentanen, pentani, pentan polonais, skellysolve a, tetrafume, tetrakil, 2,5 L, 0,009 max. à 240 nm, 0,018 max. à 230 nm, 0,046 max. à 220 nm, 0,222 max. à 210 nm, 0,699 max. à 200 nm, 99 % et plus, 01, 130, 36,0°C
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Pour spectroscopie UV/VIS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 109-66-0
Formule moléculaire C5H12
Poids moléculaire (g/mol) 72.15
Numéro MDL MFCD00009498
Clé InChI OFBQJSOFQDEBGM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-pentane, pentan, skellysolve a, pentanen, pentani, amyl hydride, tetrafume, tetrakil, tetraspot, pentan polish
CID PubChem 8003
ChEBI CHEBI:37830
Nom IUPAC pentane
SMILES CCCCC
Spécification
Nom chimique ou matériau n-Pentane
Point de fusion -130.0°C
Note relative au nom 99+%
Absorbance 0.009 max. at 240nm, 0.018 max. at 230nm, 0.046 max. at 220nm, 0.222 max. at 210nm, 0.699 max. at 200nm
% min. CAS 99.0
% max. CAS 100.0
Densité 0.6260g/mL
Point d’ébullition 36.0°C
Quantité 2.5 L
Point d’éclair −49°C
Conditionnement Flacon en verre
Forme physique Liquide
Indice de réfraction 1.358
Plage de pourcentage du dosage 99+%
Résidus après évaporation 0.001% max.
Gravité spécifique 0.626
Formule linéaire CH3(CH2)3CH3
Viscosité 0.25 mPa.s (20°C)
Beilstein 01, 130
Eau 0.01% max.
Merck Index 15, 7228
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol and most other common organic, solvents
Poids de la formule 72.15
Pourcentage de pureté ≥99%
Qualité Spectroscopie
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • n-Pentane
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
  • Toxicité par aspiration Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • EUH066-L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P331-NE PAS faire vomir.