Learn More
N-pentane, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
30.15€ - 166.00€
Identifiants chimiques
CAS | 109-66-0 |
---|---|
Formule moléculaire | C5H12 |
Poids moléculaire (g/mol) | 72.15 |
Numéro MDL | MFCD00009498 |
Clé InChI | OFBQJSOFQDEBGM-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | n-pentane, pentan, skellysolve a, pentanen, pentani, amyl hydride, tetrafume, tetrakil, tetraspot, pentan polish |
CID PubChem | 8003 |
ChEBI | CHEBI:37830 |
Nom IUPAC | pentane |
SMILES | CCCCC |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11363337
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
017381.AK |
250 mL |
30.15€
250mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11383337
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
017381.K2 |
1 L |
68.44€
1L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11373337
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
017381.K7 |
4 L | N/A | ||||||
Description
n-Pentane is used in consumer merchandise such as spot lifters/cleaners and foaming shave gels and in commercial products such as a blowing agent for expanded polystyrene (foam) insulation. It may also be used as a solvent (in pure form) in laboratory, chemical analysis, and other settings where a highly volatile non-polar solvent is needed.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
109-66-0 | |
72.15 | |
OFBQJSOFQDEBGM-UHFFFAOYSA-N | |
8003 | |
pentane |
C5H12 | |
MFCD00009498 | |
n-pentane, pentan, skellysolve a, pentanen, pentani, amyl hydride, tetrafume, tetrakil, tetraspot, pentan polish | |
CHEBI:37830 | |
CCCCC |
Spécification
n-Pentane | |
109-66-0 | |
0.626 g/mL | |
-49°C (-57°F) | |
Liquide | |
98% | |
CH3(CH2)3CH3 | |
UN1265 | |
n-pentane, pentan, skellysolve a, pentanen, pentani, amyl hydride, tetrafume, tetrakil, tetraspot, pentan polish | |
OFBQJSOFQDEBGM-UHFFFAOYSA-N | |
pentane | |
8003 | |
72.15 |
-130°C | |
Incolore | |
36°C | |
Nearly odorless | |
1.358 | |
C5H12 | |
MFCD00009498 | |
14,7116 | |
Miscible with water. | |
CCCCC | |
72.15 | |
CHEBI:37830 | |
98% |
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H225-H304-H336
Highly flammable liquid and vapor.
May be fatal if swallowed and enters airways.
May cause drowsiness or dizziness.
P210-P233-P235-P240-P241-P242-P243-P261-P271-P280-P301+P310-P303+P361+P353-P304+P340-P312-P331-P370+P378q-P501c
H225-H304-H336
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 3; Packing Group: II; Proper Shipping Name: PENTANES
missing translation for 'einecsNumber' : 203-692-4
missing translation for 'rtecsNumber' : RZ9450000
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Température ambiante
- n-Pentane
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
- Toxicité par aspiration Catégorie 1
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
- H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- EUH066-L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
- P331-NE PAS faire vomir.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: n-Pentane
RUO – Research Use Only