Learn More
N-pentane, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11363337
N-pentane, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11363337
250 mL
Click to view available options
Quantité:
250 mL
1 L
4 L
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
Code produit. 11363337
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 017381.AK
Demander un format en vrac ou personnalisé
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
n-Pentane is used in consumer merchandise such as spot lifters/cleaners and foaming shave gels and in commercial products such as a blowing agent for expanded polystyrene (foam) insulation. It may also be used as a solvent (in pure form) in laboratory, chemical analysis, and other settings where a highly volatile non-polar solvent is needed.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 109-66-0
Formule moléculaire C5H12
Poids moléculaire (g/mol) 72.15
Numéro MDL MFCD00009498
Clé InChI OFBQJSOFQDEBGM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-pentane, pentan, skellysolve a, pentanen, pentani, amyl hydride, tetrafume, tetrakil, tetraspot, pentan polish
CID PubChem 8003
ChEBI CHEBI:37830
Nom IUPAC pentane
SMILES CCCCC
Spécification
Nom chimique ou matériau n-Pentane
Point de fusion -130°C
Couleur Incolore
Densité 0.626 g/mL
Point d’ébullition 36°C
Quantité 250 mL
Point d’éclair -49°C (-57°F)
Odeur Nearly odorless
Forme physique Liquide
Indice de réfraction 1.358
Plage de pourcentage du dosage 98%
Formule linéaire CH3(CH2)3CH3
Numéro UN UN1265
Merck Index 14,7116
Informations sur la solubilité Miscible with water.
Poids de la formule 72.15
Pourcentage de pureté 98%
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotX04K977 Type de certificatCertificat d’analyse Date21/01/2025 Catalog Number017381.K2,017381.AK,017381.K7
Numéro de lotT19K866 Type de certificatCertificat d’analyse Date06/09/2024 Catalog Number017381.K2,017381.AK,017381.K7
Numéro de lotT19K865 Type de certificatCertificat d’analyse Date06/09/2024 Catalog Number017381.K2,017381.AK,017381.K7
Numéro de lotR15K814 Type de certificatCertificat d’analyse Date09/07/2024 Catalog Number017381.K2,017381.AK,017381.K7
Numéro de lotN28K722 Type de certificatCertificat d’analyse Date11/04/2024 Catalog Number017381.K2,017381.AK,017381.K7
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • n-Pentane
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
  • Toxicité par aspiration Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • EUH066-L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P331-NE PAS faire vomir.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: n-Pentane
Nom du produit
N-pentane, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >