Learn More
Melford n-Octylglucoside
Non-ionic detergent for the solubilization and isolation of membrane bound proteins.
117.00€ - 2770.00€
Spécification
CAS 29836-26-8
Formule moléculaire C14H28O6
Consulter d'autres spécifications
Produits 5
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
30018552
Afficher les documents
Melford
N02007-50.0
50 g
2770.00€
50g
30018550
Afficher les documents
Melford
N02007-25.0
25 g
1390.00€
25g
30018549
Afficher les documents
Melford
N02007-10.0
10 g
697.00€
10g
30018551
Afficher les documents
Melford
N02007-5.0
5 g
376.00€
5g
30018548
Afficher les documents
Melford
N02007-1.0
1 g
117.00€
1g
Description
Description
Non-ionic detergent for the solubilization and isolation of membrane bound proteins.
Non-ionic detergent for the solubilization and isolation of membrane bound proteins.
Spécification
Spécification
29836-26-8
C14H28O6