Learn More
Melford n-Octylglucoside
Non-ionic detergent for the solubilization and isolation of membrane bound proteins.
Marque: Melford N02007-5.0
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Non-ionic detergent for the solubilization and isolation of membrane bound proteins.
Non-ionic detergent for the solubilization and isolation of membrane bound proteins.Spécification
29836-26-8 | |
C14H28O6 | |
5 g |