Learn More
Acide n-octadécylphosphonique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
n-Octadecylphosphonic acid is used in thermal paper for receipts, adding machines and tickets. It acts as surfactant, emulsifier, dispersants and chelating agents. Further, it is a long chain phosphonic acid compound utilized for proteomics research. In addition to this, it is used to prepare modified mesoporous magnetic nano particles through Lewis acid/base interaction.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | n-Octadecylphosphonic acid |
Point de fusion | 92°C to 98°C |
Couleur | Blanc |
Formule linéaire | CH3(CH2)17P(O)(OH)2 |
Quantité | 1 g |
Informations sur la solubilité | Insoluble in water. |
Poids de la formule | 334.48 |
Pourcentage de pureté | 97% |
Forme physique | Cristalline |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
C18N16 | Certificat d’analyse | 07/12/2021 | 020645.03,020645.06 |
A29P16 | Certificat d’analyse | 07/12/2021 | 020645.03,020645.06 |
C12W038 | Certificat d’analyse | 07/12/2021 | 020645.03,020645.06 |
F26N12 | Certificat d’analyse | 07/12/2021 | 020645.03,020645.06 |
A29U037 | Certificat d’analyse | 07/12/2021 | 020645.03,020645.06 |