Learn More
n-octadécane, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
50.45€ - 502.50€
Identifiants chimiques
CAS | 593-45-3 |
---|---|
Formule moléculaire | C18H38 |
Poids moléculaire (g/mol) | 254.502 |
Numéro MDL | MFCD00009007 |
Clé InChI | RZJRJXONCZWCBN-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | n-octadecane, octadecan, unii-n102p6haiu, n102p6haiu, octadecane, octadecane, analytical standard, octadecane, n, oktadekan, ccris 681, stearyl group |
CID PubChem | 11635 |
ChEBI | CHEBI:32926 |
Nom IUPAC | octadécane |
SMILES | CCCCCCCCCCCCCCCCCC |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11358307
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
031954.22 |
100 g |
50.45€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11348307
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
031954.36 |
500 g |
152.76€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11338307
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
031954.A3 |
2 kg |
502.50€
2kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
n-octadecane is used as solvent, lubricant, transformer oil and anti-corrosion agents. It is also used in paraffin as well as chemical intermediate in organic synthesis. It plays an important role in pheromones as a chemical messenger. N-Octadecane/ molecular sieve 5A composites find application as thermal storage material.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
593-45-3 | |
254.502 | |
RZJRJXONCZWCBN-UHFFFAOYSA-N | |
11635 | |
octadécane |
C18H38 | |
MFCD00009007 | |
n-octadecane, octadecan, unii-n102p6haiu, n102p6haiu, octadecane, octadecane, analytical standard, octadecane, n, oktadekan, ccris 681, stearyl group | |
CHEBI:32926 | |
CCCCCCCCCCCCCCCCCC |
Spécification
n-Octadecane | |
28°C | |
317°C | |
99% | |
1.439 | |
n-octadecane, octadecan, unii-n102p6haiu, n102p6haiu, octadecane, octadecane, analytical standard, octadecane, n, oktadekan, ccris 681, stearyl group | |
RZJRJXONCZWCBN-UHFFFAOYSA-N | |
octadécane | |
11635 | |
254.5 | |
Masse/fusion cristalline |
593-45-3 | |
0.782 g/mL | |
166°C (330°F) | |
C18H38 | |
MFCD00009007 | |
Miscible with alcohol,acetone,ether and petroleum ether. Immiscible with water. | |
CCCCCCCCCCCCCCCCCC | |
254.502 | |
CHEBI:32926 | |
99% |
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H304
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H304-H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 209-790-3
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Température ambiante
- n-Octadecane
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité par aspiration Catégorie 1
Mention de danger
- H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
- EUH066-L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
Conseils de prudence
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
- P331-NE PAS faire vomir.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: Octadecane
RUO – Research Use Only