Learn More
n-octadécane, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11358307
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2 kg
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
n-octadecane is used as solvent, lubricant, transformer oil and anti-corrosion agents. It is also used in paraffin as well as chemical intermediate in organic synthesis. It plays an important role in pheromones as a chemical messenger. N-Octadecane/ molecular sieve 5A composites find application as thermal storage material.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 593-45-3
Formule moléculaire C18H38
Poids moléculaire (g/mol) 254.502
Numéro MDL MFCD00009007
Clé InChI RZJRJXONCZWCBN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-octadecane, octadecan, unii-n102p6haiu, n102p6haiu, octadecane, octadecane, analytical standard, octadecane, n, oktadekan, ccris 681, stearyl group
CID PubChem 11635
ChEBI CHEBI:32926
Nom IUPAC octadécane
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCC
Spécification
Nom chimique ou matériau n-Octadecane
Point de fusion 28°C
Densité 0.782 g/mL
Point d’ébullition 317°C
Point d’éclair 166°C (330°F)
Plage de pourcentage du dosage 99%
Indice de réfraction 1.439
Quantité 100 g
Informations sur la solubilité Miscible with alcohol,acetone,ether and petroleum ether. Immiscible with water.
Poids de la formule 254.5
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Masse/fusion cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • n-Octadecane
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité par aspiration Catégorie 1
Mention de danger
  • H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
  • EUH066-L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
Conseils de prudence
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P331-NE PAS faire vomir.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Octadecane