Learn More
N,N,N’-triméthylènediamine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Utilisé comme précurseur dans la synthèse d’un nouveau surfactant gemini, à savoir le N,N-diméthyl-N-[2N’-méthyl-N’-(3-sulfopropyl)-alkylammonium]éthyl}-1alkylammonium. Également utilisé comme composant d’amine pour la formation in situ d’alcaloxydes alpha-amino. Impliqué dans la synthèse de l’aéthylènediamine N,N’-diméthyl-N’-(2-hydroxy-aéthyl).
30.25€ - 332.00€
Identifiants chimiques
CAS | 142-25-6 |
---|---|
Formule moléculaire | C5H14N2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 102.181 |
Numéro MDL | MFCD00014874 |
Clé InChI | HVOYZOQVDYHUPF-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | n,n,n'-trimethylethylenediamine, n1,n1,n2-trimethylethane-1,2-diamine, 1,2-ethanediamine, n,n,n'-trimethyl, 2-dimethylamino ethyl methyl amine, n,n,n-trimethylethylenediamine, ethylenediamine, n,n,n'-trimethyl, n1,n1,n2-trimethyl-1,2-ethanediamine, 1,2-ethanediamine, n1,n1,n2-trimethyl, dimethyl 2-methylamino ethyl amine, n,n,n'-trimethylethane-1,2-diamine |
CID PubChem | 67338 |
Nom IUPAC | N,N’,N’-triméthyl-1,2-diamine |
SMILES | CNCCN(C)C |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11308287
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
031785.03 |
1 g |
30.25€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11398277
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
031785.06 |
5 g |
74.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11318287
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
031785.14 |
25 g |
332.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
N,N,N'-Trimethylethylenediamine is used as a precursor in the synthesis of a novel gemini surfactant viz. N,N-dimethyl-N-{2-[N'-methyl-N'-(3-sulfopropyl)-alkylammonium]ethyl}-1-alkylammonium bromides. It is also used as an amine component for in-situ formation of alpha-amino alkoxides. Further, it is involved in the synthesis of N,N'-dimethyl-N'-(2-hydroxy-aethyl)-aethylendiamin.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications- Utilisé comme précurseur dans la synthèse de nouveaux surfactants gemini, à savoir le N,N-diméthyl-N-(2-[N’-méthyl-N’-(3-sulfopropyl)-alkylammonium]éthyl}-1-alkylammonium
- Utilisé comme composant d’amine pour la formation in situ d’alkoxydes alpha-aminés impliqués dans la synthèse de l’éthylènediamine N,N’-diméthyl-N’-(2-hydroxy-aéthyl)
Identifiants chimiques
142-25-6 | |
102.181 | |
HVOYZOQVDYHUPF-UHFFFAOYSA-N | |
67338 | |
CNCCN(C)C |
C5H14N2 | |
MFCD00014874 | |
n,n,n'-trimethylethylenediamine, n1,n1,n2-trimethylethane-1,2-diamine, 1,2-ethanediamine, n,n,n'-trimethyl, 2-dimethylamino ethyl methyl amine, n,n,n-trimethylethylenediamine, ethylenediamine, n,n,n'-trimethyl, n1,n1,n2-trimethyl-1,2-ethanediamine, 1,2-ethanediamine, n1,n1,n2-trimethyl, dimethyl 2-methylamino ethyl amine, n,n,n'-trimethylethane-1,2-diamine | |
N,N’,N’-triméthyl-1,2-diamine |
Spécification
N,N,N'-Trimethylethylenediamine | |
0.804 g/mL | |
9°C (49°F) | |
C5H14N2 | |
1.419 | |
UN2733 | |
HVOYZOQVDYHUPF-UHFFFAOYSA-N | |
N,N’,N’-triméthyl-1,2-diamine | |
67338 | |
98% |
142-25-6 | |
116°C to 118°C | |
Amine-like | |
(CH3)2NCH2CH2NHCH3 | |
MFCD00014874 | |
n,n,n'-trimethylethylenediamine, n1,n1,n2-trimethylethane-1,2-diamine, 1,2-ethanediamine, n,n,n'-trimethyl, 2-dimethylamino ethyl methyl amine, n,n,n-trimethylethylenediamine, ethylenediamine, n,n,n'-trimethyl, n1,n1,n2-trimethyl-1,2-ethanediamine, 1,2-ethanediamine, n1,n1,n2-trimethyl, dimethyl 2-methylamino ethyl amine, n,n,n'-trimethylethane-1,2-diamine | |
CNCCN(C)C | |
102.181 | |
102.18 | |
Liquide |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H225-H314-H318
Liquide et vapeurs très inflammables.
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Provoque de graves lésions des yeux.
P210-P233-P235-P240-P241-P242-P243-P260-P264b-P271-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P370+P378q-P501c
H225-H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :3 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :AMINES, INFLAMMABLES, CORROSIVES, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 205-529-2
missing translation for 'tsca' : Oui
missing translation for 'storageNote' : Hygroscopique. Incompatible avec les acides, les chlorures acides, les anhydrides acides, les agents oxydants forts et le dioxyde de carbone.
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only