Learn More
N,N,N’-triméthylènediamine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11318287
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Utilisé comme précurseur dans la synthèse d’un nouveau surfactant gemini, à savoir le N,N-diméthyl-N-[2N’-méthyl-N’-(3-sulfopropyl)-alkylammonium]éthyl}-1alkylammonium. Également utilisé comme composant d’amine pour la formation in situ d’alcaloxydes alpha-amino. Impliqué dans la synthèse de l’aéthylènediamine N,N’-diméthyl-N’-(2-hydroxy-aéthyl).
N,N,N'-Trimethylethylenediamine is used as a precursor in the synthesis of a novel gemini surfactant viz. N,N-dimethyl-N-{2-[N'-methyl-N'-(3-sulfopropyl)-alkylammonium]ethyl}-1-alkylammonium bromides. It is also used as an amine component for in-situ formation of alpha-amino alkoxides. Further, it is involved in the synthesis of N,N'-dimethyl-N'-(2-hydroxy-aethyl)-aethylendiamin.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
  • Utilisé comme précurseur dans la synthèse de nouveaux surfactants gemini, à savoir le N,N-diméthyl-N-(2-[N’-méthyl-N’-(3-sulfopropyl)-alkylammonium]éthyl}-1-alkylammonium
  • Utilisé comme composant d’amine pour la formation in situ d’alkoxydes alpha-aminés impliqués dans la synthèse de l’éthylènediamine N,N’-diméthyl-N’-(2-hydroxy-aéthyl)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 142-25-6
Formule moléculaire C5H14N2
Poids moléculaire (g/mol) 102.181
Numéro MDL MFCD00014874
Clé InChI HVOYZOQVDYHUPF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n,n,n'-trimethylethylenediamine, n1,n1,n2-trimethylethane-1,2-diamine, 1,2-ethanediamine, n,n,n'-trimethyl, 2-dimethylamino ethyl methyl amine, n,n,n-trimethylethylenediamine, ethylenediamine, n,n,n'-trimethyl, n1,n1,n2-trimethyl-1,2-ethanediamine, 1,2-ethanediamine, n1,n1,n2-trimethyl, dimethyl 2-methylamino ethyl amine, n,n,n'-trimethylethane-1,2-diamine
CID PubChem 67338
Nom IUPAC N,N’,N’-triméthyl-1,2-diamine
SMILES CNCCN(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau N,N,N'-Trimethylethylenediamine
Densité 0.804 g/mL
Point d’ébullition 116°C to 118°C
Point d’éclair 9°C (49°F)
Odeur Amine-like
Formule linéaire (CH3)2NCH2CH2NHCH3
Indice de réfraction 1.419
Quantité 25 g
Numéro UN UN2733
Poids de la formule 102.18
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide