Learn More
N,N-diméthylformamide-d7, 99,5 % (isotopique), Thermo Scientific Chemicals
106.53€ - 771.84€
Identifiants chimiques
CAS | 4472-41-7 |
---|---|
Formule moléculaire | C3H7NO |
Poids moléculaire (g/mol) | 80.138 |
Numéro MDL | MFCD00003286 |
Clé InChI | ZMXDDKWLCZADIW-YYWVXINBSA-N |
Synonyme | n,n-dimethylformamide-d7, dmf-d7, deuterated dmf, n,n-di 2h3 methyl 2h formamide, dimethyl formamide-d7, dimethylformamide d, heptadeutero-n,n-dimethylformamide, n,n-dimethylformamide-d7 dmf-d7, formamide-1-d, n,n-di methyl-d3, n,n-dimethylformamide-d7 99.5atom%d |
CID PubChem | 78225 |
Nom IUPAC | 1-deutério-N,N-bis(trideutériométhyl)formamide |
SMILES | CN(C)C=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11319977
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
042284.03 |
1 g |
106.53€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11316079
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
042284.46 |
5 x 1 g |
372.86€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15401807
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
042284.06 |
5 g |
411.05€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15411807
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
042284.09 |
10g |
771.84€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
It is a common solvent used in NMR spectroscopy. It is also used as a reagent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
4472-41-7 | |
80.138 | |
ZMXDDKWLCZADIW-YYWVXINBSA-N | |
78225 | |
CN(C)C=O |
C3H7NO | |
MFCD00003286 | |
n,n-dimethylformamide-d7, dmf-d7, deuterated dmf, n,n-di 2h3 methyl 2h formamide, dimethyl formamide-d7, dimethylformamide d, heptadeutero-n,n-dimethylformamide, n,n-dimethylformamide-d7 dmf-d7, formamide-1-d, n,n-di methyl-d3, n,n-dimethylformamide-d7 99.5atom%d | |
1-deutério-N,N-bis(trideutériométhyl)formamide |
Spécification
N,N-Dimethylformamide-d7 | |
Incolore | |
1,04 g/ml | |
Semblable à l’amine | |
4472-41-7 | |
C3H7NO | |
MFCD00003286 | |
n,n-dimethylformamide-d7, dmf-d7, deuterated dmf, n,n-di 2h3 methyl 2h formamide, dimethyl formamide-d7, dimethylformamide d, heptadeutero-n,n-dimethylformamide, n,n-dimethylformamide-d7 dmf-d7, formamide-1-d, n,n-di methyl-d3, n,n-dimethylformamide-d7 99.5atom%d | |
ZMXDDKWLCZADIW-YYWVXINBSA-N | |
1-deutério-N,N-bis(trideutériométhyl)formamide | |
78225 | |
99.5% |
Liquide | |
Isotopic | |
58°C (136°F) | |
Ampoules prélimées | |
153°C | |
DCON(CD3)2 | |
UN2265 | |
Soluble in water. | |
CN(C)C=O | |
80.138 | |
80.14 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H360-H226-H312-H332-H319
Peut nuire à la fertilité ou au fœtus.
Liquide et vapeur inflammables.
Nocif par contact cutané.
Nocif par inhalation.
Provoque une sévère irritation des yeux.
P201-P202-P210-P233-P240-P241-P242-P243-P261-P264b-P271-P280i-P281-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P308+P313-P312-P363-P370+P378q-P501c
H226-H312+H332-H319-H360D
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :3 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :N,N-DIMÉTHYLFORMAMIDE
missing translation for 'einecsNumber' : 224-745-8
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Ambiant
RUO – Research Use Only