missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

N,N-diméthylformamide-d7, 99,5 % (isotopique), Thermo Scientific Chemicals

Code produit. 11316079
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
10g
5 x 1 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.

It is a common solvent used in NMR spectroscopy. It is also used as a reagent.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identifiants chimiques

CAS 4472-41-7
Formule moléculaire C3H7NO
Poids moléculaire (g/mol) 80.138
Numéro MDL MFCD00003286
Clé InChI ZMXDDKWLCZADIW-YYWVXINBSA-N
Synonyme n,n-dimethylformamide-d7, dmf-d7, deuterated dmf, n,n-di 2h3 methyl 2h formamide, dimethyl formamide-d7, dimethylformamide d, heptadeutero-n,n-dimethylformamide, n,n-dimethylformamide-d7 dmf-d7, formamide-1-d, n,n-di methyl-d3, n,n-dimethylformamide-d7 99.5atom%d
CID PubChem 78225
Nom IUPAC 1-deutério-N,N-bis(trideutériométhyl)formamide
SMILES CN(C)C=O

Spécification

Nom chimique ou matériau N,N-Dimethylformamide-d7
Forme physique Liquide
Couleur Incolore
Note relative au nom Isotopic
Densité 1,04 g/ml
Point d’éclair 58°C (136°F)
Odeur Semblable à l’amine
Conditionnement Ampoules prélimées
Quantité 5 x 1 g
Point d’ébullition 153°C
Formule linéaire DCON(CD3)2
Numéro UN UN2265
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 80.14
Pourcentage de pureté 99.5%
Afficher plus Afficher moins

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'