Learn More
N,N-diméthylformamide, 99,8+ %, pour spectroscopie ACS, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 10403465
N,N-diméthylformamide, 99,8+ %, pour spectroscopie ACS, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10403465
2.5 L, Flacon en verre
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 L
2.5 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Flacon en verre EcoSafPak™
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XVII du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit. 10403465
Marque: Thermo Scientific Acros 408320025
Demander un format en vrac ou personnalisé
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XVII du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Pour spectroscopie UV/VIS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 68-12-2
Formule moléculaire C3H7NO
Poids moléculaire (g/mol) 73.10
Numéro MDL MFCD00003284
Clé InChI ZMXDDKWLCZADIW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dimethylformamide, dimethyl formamide, n,n-dimethylmethanamide, n-formyldimethylamine, formamide, n,n-dimethyl, dmf, dimethylformamid, dimetilformamide, dwumetyloformamid, dmfa
CID PubChem 6228
ChEBI CHEBI:17741
Nom IUPAC N,N-dimethylformamide
SMILES CN(C)C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau N,N-Dimethylformamide
Point de fusion -61.0°C
Note relative au nom 99.8%
Absorbance 0.01 max. at 340nm, 0.01 max. at 400nm, 0.05 max. at 310nm, 0.1 max. at 295nm, 0.3 max. at 275nm, 1 max. at 270nm
% min. CAS 99.8
% max. CAS 100.0
Informations sur la décomposition >350°C
Densité 0.9450g/mL
Point d’ébullition 153.0°C
Quantité 2.5 L
Point d’éclair 58°C
Conditionnement Flacon en verre
Forme physique Liquide
Indice de réfraction 1.4290 to 1.4320
Plage de pourcentage du dosage 99.8+%
Résidus après évaporation 0.005% max.
Gravité spécifique 0.945
Acide titrable 0.0005 meq/g max.
Formule linéaire HCON(CH3)2
Base titrable 0.003 meq/g max.
Tension de vapeur Vapor Pressure: 4.9mbar at 20°C
Viscosité 0.8 mPa.s (20°C)
Beilstein 04, 58
Eau 0.15% Max. (coulometric)
Fieser 01,278; 02,153; 03,115; 04,184; 05,247; 07,124; 08,189; 09,182; 11,198; 12,203; 13,124; 14,148; 16,144
Merck Index 15, 3267
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: miscible with most organic solvents
Poids de la formule 73.09
Pourcentage de pureté ≥99.8%
Qualité ACS
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot2404045 Type de certificatCertificat d’analyse Date31/01/2025 Catalog Number408320010,408320025,408325000
Numéro de lot2414286 Type de certificatCertificat d’analyse Date31/01/2025 Catalog Number408320010,408320025,408325000
Numéro de lot2402191 Type de certificatCertificat d’analyse Date31/01/2025 Catalog Number408320010,408320025,408325000
Numéro de lot2420924 Type de certificatCertificat d’analyse Date31/01/2025 Catalog Number408320010,408320025,408325000
Numéro de lot2410807 Type de certificatCertificat d’analyse Date30/01/2025 Catalog Number408320010,408320025,408325000
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
N,N-diméthylformamide, 99,8+ %, pour spectroscopie ACS, Thermo Scientific Chemicals >