Learn More
N,N-diméthylformamide, 99,8+ %, pour spectroscopie ACS, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 L
2.5 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Flacon en verre EcoSafPak™
Conditionnement:
1L
2.50L
500mL
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Pour spectroscopie UV/VIS
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | N,N-Dimethylformamide |
| Point de fusion | -61.0°C |
| Note relative au nom | 99.8% |
| Absorbance | 0.01 max. at 340nm, 0.01 max. at 400nm, 0.05 max. at 310nm, 0.1 max. at 295nm, 0.3 max. at 275nm, 1 max. at 270nm |
| % min. CAS | 99.8 |
| % max. CAS | 100.0 |
| Informations sur la décomposition | >350°C |
| Densité | 0.9450g/mL |
| Point d’ébullition | 153.0°C |
| Quantité | 1 L |
| Afficher plus |