Learn More
N,N-Diméthylformamide, 99,8 %, extra sec, AcroSeal™, boîte de 4 flacons de 25 ml, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 12337083
N,N-Diméthylformamide, 99,8 %, extra sec, AcroSeal™, boîte de 4 flacons de 25 ml, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 12337083
100 mL, Flacon en verre AcroSeal™
Click to view available options
Quantité:
100 mL
Conditionnement:
Flacon en verre AcroSeal™
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XVII du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit. 12337083
Marque: Thermo Scientific Acros 448381000
Demander un format en vrac ou personnalisé
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XVII du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau N,N-Dimethylformamide
Point de fusion -61.0°C
CAS 68-12-2
Densité 0.9450g/mL
Point d’ébullition 153.0°C
Quantité 100 mL
Point d’éclair 58°C
Identification Pass Test
Spectre IR Authentic
Conditionnement Flacon en verre AcroSeal™
Forme physique Liquide
Indice de réfraction 1.4290 to 1.4320
Plage de pourcentage du dosage 99.8%
Résidus après évaporation 0.001 % max.
Gravité spécifique 0.945
Formule moléculaire C3H7NO
Formule linéaire HCON(CH3)2
Numéro MDL MFCD00003284
Viscosité 0.8 mPa.s (20°C)
Eau 0.005% Max. (Coulometric)
Synonyme dimethylformamide, dimethyl formamide, n,n-dimethylmethanamide, n-formyldimethylamine, formamide, n,n-dimethyl, dmf, dimethylformamid, dimetilformamide, dwumetyloformamid, dmfa
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: miscible with most organic solvents
Clé InChI ZMXDDKWLCZADIW-UHFFFAOYSA-N
SMILES CN(C)C=O
Nom IUPAC N,N-dimethylformamide
Poids moléculaire (g/mol) 73.10
CID PubChem 6228
ChEBI CHEBI:17741
Poids de la formule 73.09
Pourcentage de pureté 99.8%
Qualité Extra sec
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot2419801 Type de certificatCertificat d’analyse Date31/01/2025 Catalog Number448381000
Numéro de lot2524260 Type de certificatCertificat d’analyse Date31/01/2025 Catalog Number448381000
Numéro de lot2493226 Type de certificatCertificat d’analyse Date31/01/2025 Catalog Number448381000
Numéro de lot2415080 Type de certificatCertificat d’analyse Date31/01/2025 Catalog Number448381000
Numéro de lot2402023 Type de certificatCertificat d’analyse Date31/01/2025 Catalog Number448381000
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • N,N-Dimethylformamide
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H360D-Peut nuire au foetus.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Dimethylformamide
Nom du produit
N,N-Diméthylformamide, 99,8 %, extra sec, AcroSeal™, boîte de 4 flacons de 25 ml, Thermo Scientific Chemicals >