Learn More
N,N-Diméthyl-p-phénylènediamine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
37.99€ - 329.64€
Identifiants chimiques
CAS 99-98-9
Formule moléculaire C8H12N2
Poids moléculaire (g/mol) 136.20
Numéro MDL MFCD00007860
Clé InChI BZORFPDSXLZWJF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n,n-dimethyl-p-phenylenediamine, n,n-dimethyl-1,4-phenylenediamine, n1,n1-dimethylbenzene-1,4-diamine, p-aminodimethylaniline, dmpd, 4-dimethylamino aniline, dimethyl-p-phenylenediamine, p-amino-n,n-dimethylaniline, 4-amino-n,n-dimethylaniline, p-dimethylamino aniline
CID PubChem 7472
ChEBI CHEBI:15783
Nom IUPAC 4-N,4-N-diméthylbenzène-1,4-diamine
SMILES CN(C)C1=CC=C(N)C=C1
Consulter d'autres spécifications
Produits 4
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
10137470
Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
408460050
5 g Flacon en verre
37.99€
5g
11310976
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Acros
408460250
25 g Flacon en verre
37.99€
25g
10219343
Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
408461000
100 g Flacon en verre
92.76€
100g
10772865
Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
408465000
500 g Flacon en verre
329.64€
500g
Description
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
99-98-9
136.20
BZORFPDSXLZWJF-UHFFFAOYSA-N
7472
4-N,4-N-diméthylbenzène-1,4-diamine
C8H12N2
MFCD00007860
n,n-dimethyl-p-phenylenediamine, n,n-dimethyl-1,4-phenylenediamine, n1,n1-dimethylbenzene-1,4-diamine, p-aminodimethylaniline, dmpd, 4-dimethylamino aniline, dimethyl-p-phenylenediamine, p-amino-n,n-dimethylaniline, 4-amino-n,n-dimethylaniline, p-dimethylamino aniline
CHEBI:15783
CN(C)C1=CC=C(N)C=C1
Spécification
N, N-Dimethyl-p-phenylenediamine
99-98-9
100.0
Marron
262.0°C
Authentique
C8H12N2
MFCD00007860
1.09
Solubility in water: 11g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol,chloroform,ether,benzene
CN(C)C1=CC=C(N)C=C1
136.20
CHEBI:15783
97%
Practical
96.0
35.0°C
1.0900g/mL
130°C
96% min. (GC)
NH2C6H4N(CH3)2
15, 3278
n,n-dimethyl-p-phenylenediamine, n,n-dimethyl-1,4-phenylenediamine, n1,n1-dimethylbenzene-1,4-diamine, p-aminodimethylaniline, dmpd, 4-dimethylamino aniline, dimethyl-p-phenylenediamine, p-amino-n,n-dimethylaniline, 4-amino-n,n-dimethylaniline, p-dimethylamino aniline
BZORFPDSXLZWJF-UHFFFAOYSA-N
4-N,4-N-diméthylbenzène-1,4-diamine
7472
136.2
Solide cristallin à bas point de fusion
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration HGHS
Mortel en cas d’ingestion.
Toxique par inhalation.
Toxique par contact cutané.
Déclaration GHS P
EN CAS D’INGESTION :Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
EN CAS D’INHALATION :Transporter la personne à l’extérieur et la maintenir dans une position confortable
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 202-807-5
Identifiant produit
  • N,N-Dimethyl-p-phenylenediamine
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 2
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
Mention de danger
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H300-Mortel en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P330-Rincer la bouche.