Learn More
N,N-Diméthyl-p-phénylènediamine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10137470 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
500g
5g
Code produit. 10137470
Marque: Thermo Scientific Acros undefined
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 99-98-9 | C8H12N2 | 136.20 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 99-98-9
Formule moléculaire C8H12N2
Poids moléculaire (g/mol) 136.20
Numéro MDL MFCD00007860
Clé InChI BZORFPDSXLZWJF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n,n-dimethyl-p-phenylenediamine, n,n-dimethyl-1,4-phenylenediamine, n1,n1-dimethylbenzene-1,4-diamine, p-aminodimethylaniline, dmpd, 4-dimethylamino aniline, dimethyl-p-phenylenediamine, p-amino-n,n-dimethylaniline, 4-amino-n,n-dimethylaniline, p-dimethylamino aniline
CID PubChem 7472
ChEBI CHEBI:15783
Nom IUPAC 4-N,4-N-diméthylbenzène-1,4-diamine
SMILES CN(C)C1=CC=C(N)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau N, N-Dimethyl-p-phenylenediamine
Note relative au nom Practical
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 35.0°C
Couleur Marron
Densité 1.0900g/mL
Point d’ébullition 262.0°C
Point d’éclair 130°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire NH2C6H4N(CH3)2
Quantité 5 g
Merck Index 15, 3278
Gravité spécifique 1.09
Informations sur la solubilité Solubility in water: 11g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol,chloroform,ether,benzene
Poids de la formule 136.2
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Solide cristallin à bas point de fusion
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • N,N-Dimethyl-p-phenylenediamine
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 2
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
Mention de danger
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H300-Mortel en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P330-Rincer la bouche.