Learn More
N,N’-diméthyl-1,3-propanediamine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11418726
N,N’-diméthyl-1,3-propanediamine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11418726
5 g
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Code produit. 11418726
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A16901.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
Employed as a pharmaceutical intermediate. It is an important raw material used in organic synthesis, agrochemicals and dye stuffs.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Utilisé comme intermédiaire pharmaceutique. Il s’agit d’une matière première utilisée dans la synthèse organique, les produits agrochimiques et les colorants.
Solubilité
Entièrement miscible dans l’eau, 1e+006 mg/l à 25°C (est).
Remarques
Sensible à l’air. Conserver à l’écart des oxydants, du dioxyde de carbone et de l’air. Stocker sous un gaz inerte.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 111-33-1
Formule moléculaire C5H16N2
Poids moléculaire (g/mol) 104.20
Numéro MDL MFCD00008292
Clé InChI UQUPIHHYKUEXQD-UHFFFAOYSA-P
Synonyme n,n'-dimethyl-1,3-propanediamine, n1,n3-dimethylpropane-1,3-diamine, 1,3-propanediamine, n,n'-dimethyl, 1,3-bis methylamino propane, methyl 3-methylamino propyl amine, 1,3-propanediamine, n1,n3-dimethyl, n,n'-dimethyltrimethylenediamine, n1,n3-dimethyl-1,3-propanediamine, n-3-methylaminopropyl-n-methylamine, n,n'-dimethylpropan-1,3-diaminAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 66978
Nom IUPAC N,N’-dimethylpropane-1,3-diamine
SMILES C[NH2+]CCC[NH2+]C
Spécification
Nom chimique ou matériau N,N'-Dimethyl-1,3-propanediamine
Densité 0.817
Point d’ébullition 143°C to 146°C
Point d’éclair 32°C (90°F)
Odeur Amine-like
Quantité 5 g
Numéro UN UN2733
Sensibilité Air sensitive; Hygroscopic
Informations sur la solubilité Fully miscible in water,1e+006mg/L @ 25°C (est).
Poids de la formule 102.18
Pourcentage de pureté 97%
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot10239095 Type de certificatCertificat d’analyse Date30/01/2024 Catalog NumberA16901.22,A16901.14,A16901.06
Numéro de lot10163025 Type de certificatCertificat d’analyse Date23/11/2021 Catalog NumberA16901.22,A16901.14,A16901.06
Numéro de lot10163226 Type de certificatCertificat d’analyse Date23/11/2021 Catalog NumberA16901.22,A16901.14,A16901.06
Numéro de lot10199425 Type de certificatCertificat d’analyse Date23/11/2021 Catalog NumberA16901.22,A16901.14,A16901.06
Numéro de lot10146547 Type de certificatCertificat d’analyse Date23/11/2021 Catalog NumberA16901.22,A16901.14,A16901.06
Nom du produit
N,N’-diméthyl-1,3-propanediamine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >