Learn More
N,N-Diisopropyléthylènediamine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
61.20€ - 178.89€
Identifiants chimiques
CAS | 121-05-1 |
---|---|
Formule moléculaire | C8H20N2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 144.26 |
Clé InChI | CURJNMSGPBXOGK-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 2-aminoethyldiisopropylamine, n,n-diisopropylethylenediamine, 2-diisopropylamino ethylamine, usaf am-2, 1,2-ethanediamine, n,n-bis 1-methylethyl, n,n-diisopropyl-1,2-ethanediamine, n1,n1-diisopropylethane-1,2-diamine, 2-aminoethyl diisopropylamine, n,n-diisopropyl ethylenediamine, 2-diisopropylaminoethylamine |
CID PubChem | 8459 |
Nom IUPAC | N’,N’-di(propan-2-yl)éthane-1,2-diamine |
SMILES | CC(C)N(CCN)C(C)C |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
13541620
|
Thermo Scientific Acros
448250250 |
25 mL |
61.20€
25mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
13551620
|
Thermo Scientific Acros
448251000 |
100 mL |
178.89€
100mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identificatori chimici
121-05-1 | |
144.26 | |
2-aminoethyldiisopropylamine, n,n-diisopropylethylenediamine, 2-diisopropylamino ethylamine, usaf am-2, 1,2-ethanediamine, n,n-bis 1-methylethyl, n,n-diisopropyl-1,2-ethanediamine, n1,n1-diisopropylethane-1,2-diamine, 2-aminoethyl diisopropylamine, n,n-diisopropyl ethylenediamine, 2-diisopropylaminoethylamine | |
N’,N’-di(propan-2-yl)éthane-1,2-diamine |
C8H20N2 | |
CURJNMSGPBXOGK-UHFFFAOYSA-N | |
8459 | |
CC(C)N(CCN)C(C)C |
Specifica
N, N-Diisopropylethylenediamine | |
0.8300g/mL | |
54°C | |
Flacon en verre | |
[(CH3)2CH]2NCH2CH2NH2 | |
2-aminoethyldiisopropylamine, n,n-diisopropylethylenediamine, 2-diisopropylamino ethylamine, usaf am-2, 1,2-ethanediamine, n,n-bis 1-methylethyl, n,n-diisopropyl-1,2-ethanediamine, n1,n1-diisopropylethane-1,2-diamine, 2-aminoethyl diisopropylamine, n,n-diisopropyl ethylenediamine, 2-diisopropylaminoethylamine | |
CURJNMSGPBXOGK-UHFFFAOYSA-N | |
N’,N’-di(propan-2-yl)éthane-1,2-diamine | |
8459 | |
97% |
121-05-1 | |
170°C | |
97% | |
C8H20N2 | |
0.83 | |
Solubility in water: miscible | |
CC(C)N(CCN)C(C)C | |
144.26 | |
144.26 |
Sicurezza e movimentazione
Déclaration GHS H
Liquide et vapeurs inflammables.
Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Déclaration GHS P
Tenir à l’écart de la chaleur, des étincelles, des flammes nues et des surfaces chaudes.
- Ne pas fumer.
Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes.
Enlever les lentilles
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 204-447-4
- N,N-Diisopropylethylenediamine
Avvertenza
- Dangers
Categoria di pericolo
- Liquide inflammable Catégorie 3
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Indicazioni di pericolo
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Consigli di prudenza
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
RUO – Research Use Only
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.