Learn More
N,N-Diisopropyléthylènediamine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 13541620
Click to view available options
Quantité:
25 mL
100 mL
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 121-05-1
Formule moléculaire C8H20N2
Poids moléculaire (g/mol) 144.26
Clé InChI CURJNMSGPBXOGK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-aminoethyldiisopropylamine, n,n-diisopropylethylenediamine, 2-diisopropylamino ethylamine, usaf am-2, 1,2-ethanediamine, n,n-bis 1-methylethyl, n,n-diisopropyl-1,2-ethanediamine, n1,n1-diisopropylethane-1,2-diamine, 2-aminoethyl diisopropylamine, n,n-diisopropyl ethylenediamine, 2-diisopropylaminoethylamine
CID PubChem 8459
Nom IUPAC N’,N’-di(propan-2-yl)éthane-1,2-diamine
SMILES CC(C)N(CCN)C(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau N, N-Diisopropylethylenediamine
Densité 0.8300g/mL
Point d’ébullition 170°C
Point d’éclair 54°C
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire [(CH3)2CH]2NCH2CH2NH2
Quantité 25 mL
Gravité spécifique 0.83
Informations sur la solubilité Solubility in water: miscible
Poids de la formule 144.26
Pourcentage de pureté 97%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • N,N-Diisopropylethylenediamine
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.