Learn More
N,N-Diisopropyléthylamine, +99,5 %, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
440.40€
Identifiants chimiques
CAS | 7087-68-5 |
---|---|
Formule moléculaire | C8H19N |
Poids moléculaire (g/mol) | 129.24 |
Clé InChI | JGFZNNIVVJXRND-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | n,n-diisopropylethylamine, ethyldiisopropylamine, n-ethyldiisopropylamine, diisopropylethylamine, diea, hunig's base, n-ethyl-n-isopropylpropan-2-amine, dipea, 2-propanamine, n-ethyl-n-1-methylethyl, 1,1'-dimethyltriethylamine |
CID PubChem | 81531 |
Nom IUPAC | N-éthyl-N-propan-2-ylpropan-2-amine |
SMILES | CCN(C(C)C)C(C)C |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15402272
|
Thermo Scientific Acros
459590010 |
1 L | N/A | ||||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
7087-68-5 | |
129.24 | |
n,n-diisopropylethylamine, ethyldiisopropylamine, n-ethyldiisopropylamine, diisopropylethylamine, diea, hunig's base, n-ethyl-n-isopropylpropan-2-amine, dipea, 2-propanamine, n-ethyl-n-1-methylethyl, 1,1'-dimethyltriethylamine | |
N-éthyl-N-propan-2-ylpropan-2-amine |
C8H19N | |
JGFZNNIVVJXRND-UHFFFAOYSA-N | |
81531 | |
CCN(C(C)C)C(C)C |
Spécification
N,N-Diisopropylethylamine | |
-46.0°C | |
127.0°C | |
Authentique | |
C8H19N | |
1.4123 to 1.4143 | |
n,n-diisopropylethylamine, ethyldiisopropylamine, n-ethyldiisopropylamine, diisopropylethylamine, diea, hunig's base, n-ethyl-n-isopropylpropan-2-amine, dipea, 2-propanamine, n-ethyl-n-1-methylethyl, 1,1'-dimethyltriethylamine | |
JGFZNNIVVJXRND-UHFFFAOYSA-N | |
N-éthyl-N-propan-2-ylpropan-2-amine | |
81531 | |
129.24 |
7087-68-5 | |
0.7560g/mL | |
6°C | |
99.5% min. (GC) | |
[(CH3)2CH]2NC2H5 | |
0.756 | |
Solubility in water: 3.9g/L (20°C). | |
CCN(C(C)C)C(C)C | |
129.24 | |
0.88 mm2/s (20°C) | |
99.5+% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Nocif en cas d’ingestion.
Toxique en cas d’inhalation.
Provoque des lésions oculaires graves.
Peut irriter les voies respiratoires.
Déclaration GHS P
EN CAS D’INGESTION : rincer la bouche.
NE PAS faire vomir.
Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux / du visage.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes.
Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Mention d’avertissement GHS : danger
missing translation for 'einecsNumber' : 230-392-
- N,N-Diisopropylethylamine
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H331-Toxique par inhalation.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: N,N-Diisopropylethylamine