Learn More
N,N-Diisopropyléthylamine, +99,5 %, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15402272
Click to view available options
Quantité:
1 L
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7087-68-5
Formule moléculaire C8H19N
Poids moléculaire (g/mol) 129.24
Clé InChI JGFZNNIVVJXRND-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n,n-diisopropylethylamine, ethyldiisopropylamine, n-ethyldiisopropylamine, diisopropylethylamine, diea, hunig's base, n-ethyl-n-isopropylpropan-2-amine, dipea, 2-propanamine, n-ethyl-n-1-methylethyl, 1,1'-dimethyltriethylamine
CID PubChem 81531
Nom IUPAC N-éthyl-N-propan-2-ylpropan-2-amine
SMILES CCN(C(C)C)C(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau N,N-Diisopropylethylamine
Point de fusion -46.0°C
Densité 0.7560g/mL
Point d’ébullition 127.0°C
Point d’éclair 6°C
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 99.5% min. (GC)
Formule linéaire [(CH3)2CH]2NC2H5
Indice de réfraction 1.4123 to 1.4143
Quantité 1 L
Gravité spécifique 0.756
Informations sur la solubilité Solubility in water: 3.9g/L (20°C).
Viscosité 0.88 mm2/s (20°C)
Poids de la formule 129.24
Pourcentage de pureté 99.5+%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • N,N-Diisopropylethylamine
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.