Learn More
N,N-diisopropyléthylamine, + de 99 %, Thermo Scientific Chemicals
21.81€ - 1702.47€
Identifiants chimiques
CAS | 7087-68-5 |
---|---|
Formule moléculaire | C8H19N |
Poids moléculaire (g/mol) | 129.24 |
Numéro MDL | MFCD00008868 |
Clé InChI | JGFZNNIVVJXRND-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | n,n-diisopropylethylamine, ethyldiisopropylamine, n-ethyldiisopropylamine, diisopropylethylamine, diea, hunig's base, n-ethyl-n-isopropylpropan-2-amine, dipea, 2-propanamine, n-ethyl-n-1-methylethyl, 1,1'-dimethyltriethylamine |
CID PubChem | 81531 |
Nom IUPAC | N-éthyl-N-propan-2-ylpropan-2-amine |
SMILES | CCN(C(C)C)C(C)C |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10142860
|
Thermo Scientific Acros
115220250 |
25 g | Flacon en verre |
21.81€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10734991
|
Thermo Scientific Acros
115221000 |
100 g | Flacon en verre |
54.67€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10244620
|
Thermo Scientific Acros
115225000 |
500 g | Flacon en verre |
187.10€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
12664947
|
Thermo Scientific Acros
115220101 |
10 kg | Bidon en plastique |
1702.47€
10kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
7087-68-5 | |
129.24 | |
JGFZNNIVVJXRND-UHFFFAOYSA-N | |
81531 | |
CCN(C(C)C)C(C)C |
C8H19N | |
MFCD00008868 | |
n,n-diisopropylethylamine, ethyldiisopropylamine, n-ethyldiisopropylamine, diisopropylethylamine, diea, hunig's base, n-ethyl-n-isopropylpropan-2-amine, dipea, 2-propanamine, n-ethyl-n-1-methylethyl, 1,1'-dimethyltriethylamine | |
N-éthyl-N-propan-2-ylpropan-2-amine |
Spécification
N,N-Diisopropylethylamine | |
7087-68-5 | |
100.0 | |
Incolore à jaune | |
127.0°C | |
Authentique | |
C8H19N | |
1.4123 to 1.4143 | |
04,IV,511 | |
15,3219 | |
n,n-diisopropylethylamine, ethyldiisopropylamine, n-ethyldiisopropylamine, diisopropylethylamine, diea, hunig's base, n-ethyl-n-isopropylpropan-2-amine, dipea, 2-propanamine, n-ethyl-n-1-methylethyl, 1,1'-dimethyltriethylamine | |
JGFZNNIVVJXRND-UHFFFAOYSA-N | |
N-éthyl-N-propan-2-ylpropan-2-amine | |
81531 | |
129.24 | |
Liquide |
98+% | |
98.0 | |
-46.0°C | |
0.7560g/mL | |
6°C | |
99% min. (GC) | |
[(CH3)2CH]2NC2H5 | |
MFCD00008868 | |
01,371; 04,230; 07,148; 10,151; 12,277; 13,121; 16,176 | |
0.756 | |
Solubility in water: 3.9g/L (20°C). | |
CCN(C(C)C)C(C)C | |
129.24 | |
0.88 mm2/s (20°C) | |
99+% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Nocif en cas d’ingestion.
Toxique par inhalation.
Provoque de graves lésions des yeux.
Peut irriter les voies respiratoires.
Déclaration GHS P
EN CAS D’INGESTION : rincer la bouche.
NE PAS faire vomir.
Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes.
Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 230-392-0
missing translation for 'tsca' : TSCA
- N,N-Diisopropylethylamine
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H331-Toxique par inhalation.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.