Learn More
N,N-diisopropyléthylamine, + de 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
10 kg
Conditionnement:
Bidon en plastique
Flacon en verre
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | N,N-Diisopropylethylamine |
Note relative au nom | 98+% |
% min. CAS | 98.0 |
% max. CAS | 100.0 |
Point de fusion | -46,0°C |
Couleur | Incolore à jaune |
Densité | 0.7560g/mL |
Point d’ébullition | 127.0°C |
Point d’éclair | 6°C |
Spectre IR | Authentique |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- N,N-Diisopropylethylamine
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H331-Toxique par inhalation.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.