Learn More
N-méthyl-N-(triméthylsilyl)trifluoroacétamide, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
113.57€ - 1091.43€
Identifiants chimiques
CAS | 24589-78-4 |
---|---|
Formule moléculaire | C6H12F3NOSi |
Poids moléculaire (g/mol) | 199.25 |
Numéro MDL | MFCD00000411 |
Clé InChI | MSPCIZMDDUQPGJ-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | mstfa, n-methyl-n-trimethylsilyl trifluoroacetamide, 2,2,2-trifluoro-n-methyl-n-trimethylsilyl acetamide, n-methyl-n-trimethylsilyltrifluoroacetamide, acetamide, 2,2,2-trifluoro-n-methyl-n-trimethylsilyl, n-methyl-n-trimethylsilyl-trifluoroacetamide, acmc-209tfm |
CID PubChem | 32510 |
ChEBI | CHEBI:85064 |
Nom IUPAC | 2,2,2-trifluoro-N-méthyle-N-triméthylsilylacétamide |
SMILES | CN(C(=O)C(F)(F)F)[Si](C)(C)C |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10226850
|
Thermo Scientific Acros
221580050 |
5 g | Flacon en verre |
113.57€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10236850
|
Thermo Scientific Acros
221580250 |
25 g | Flacon en verre |
380.90€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10781394
|
Thermo Scientific
221581000 |
100 g | Flacon en verre |
1091.43€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Réactif d’alkylation, réactif de silylationChemical Identifiers
24589-78-4 | |
199.25 | |
MSPCIZMDDUQPGJ-UHFFFAOYSA-N | |
32510 | |
2,2,2-trifluoro-N-méthyle-N-triméthylsilylacétamide |
C6H12F3NOSi | |
MFCD00000411 | |
mstfa, n-methyl-n-trimethylsilyl trifluoroacetamide, 2,2,2-trifluoro-n-methyl-n-trimethylsilyl acetamide, n-methyl-n-trimethylsilyltrifluoroacetamide, acetamide, 2,2,2-trifluoro-n-methyl-n-trimethylsilyl, n-methyl-n-trimethylsilyl-trifluoroacetamide, acmc-209tfm | |
CHEBI:85064 | |
CN(C(=O)C(F)(F)F)[Si](C)(C)C |
Specifications
N-Methyl-N-(trimethylsilyl)trifluoroacetamide | |
96.0 | |
Incolore à jaune | |
130°C to 132°C | |
Authentique | |
C6H12F3NOSi | |
1.3782 to 1.3802 | |
1.07 | |
Solubility in water: reacts | |
CN(C(=O)C(F)(F)F)[Si](C)(C)C | |
199.25 | |
CHEBI:85064 | |
97% |
24589-78-4 | |
100.0 | |
1.0700g/mL | |
25°C | |
96% min. (GC) | |
CF3CON(CH3)Si(CH3)3 | |
MFCD00000411 | |
mstfa, n-methyl-n-trimethylsilyl trifluoroacetamide, 2,2,2-trifluoro-n-methyl-n-trimethylsilyl acetamide, n-methyl-n-trimethylsilyltrifluoroacetamide, acetamide, 2,2,2-trifluoro-n-methyl-n-trimethylsilyl, n-methyl-n-trimethylsilyl-trifluoroacetamide, acmc-209tfm | |
MSPCIZMDDUQPGJ-UHFFFAOYSA-N | |
2,2,2-trifluoro-N-méthyle-N-triméthylsilylacétamide | |
32510 | |
199.25 | |
Liquide |
Safety and Handling
Déclaration GHS H
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
Liquide et vapeurs inflammables.
Déclaration GHS P
Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols.
Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes.
Enlever les lentilles de contact si la victime en porte
Mention d’avertissement GHS :Avertissement
missing translation for 'einecsNumber' : 246-331-6
- N-Methyl-N-(trimethylsilyl)trifluoroacetamide
Signal Word
- Attention
Hazard Category
- Liquide inflammable Catégorie 3
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Hazard Statement
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Precautionary Statement