Learn More
Sel de sodium N-lauroylsarcosine, ultra-pur 95 %, Thermo Scientific Chemicals
29.65€ - 75.88€
Identifiants chimiques
CAS | 137-16-6 |
---|---|
Formule moléculaire | C15H28NNaO3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 293.38 |
Numéro MDL | MFCD00042728 |
Clé InChI | KSAVQLQVUXSOCR-UHFFFAOYSA-M |
Synonyme | sarkosyl nl, sodium lauroyl sarcosinate, n-lauroylsarcosine sodium salt, sodium n-lauroylsarcosinate, sodium lauroylsarcosinate, sarcosyl nl, maprosyl 30, compound 105, gardol, hamposyl l-30 |
CID PubChem | 23668817 |
Nom IUPAC | sodium ; 2-[dodécanoyl(méthyl)amino]acétate |
SMILES | [Na+].CCCCCCCCCCCC(=O)N(C)CC([O-])=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15402889
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J60040.09 |
10 g |
29.65€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15412889
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J60040.18 |
50 g |
75.88€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
N-Lauroylsarcosine is used for solubilization and separation of membrane proteins and glycoprotein's; reported to inhibit hexokinase. It is useful in concentrated salt solutions used in the cell lysis step during RNA purification (helps avoid excessive foaming). It has been used to indicate paramagnetic anisotropy sign change in micelle mesophage. Inhibits bacterial flora of human saliva/gut at 0.25% as well as acting as a fungi static agent in aqueous dispersion (1%).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLa N-lauroylsarcosine est utilisée pour la solubilisation et la séparation des protéines membranaires et des glycoprotéine′s ; elle inhibe l’hexokinase. Elle est utile dans les solutions salines concentrées utilisées dans l’étape de lyse cellulaire lors de la purification de l’ARN (permet d’éviter la formation excessive de mousse). Elle a été utilisée pour indiquer un changement de signe d’anisotropie paramagnétique dans le mésophage des micelles. Inhibe la flore bactérienne de la salive/de l’intestin humain à 0,25 % et agit comme agent statique de champignons dans une dispersion aqueuse (1 %).
Solubilité
Soluble dans l’eau (293 g/l).
Remarques
Hygroscopique, stocker loin de former de l’eau / de l’humidité. Conserver dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart d’agent oxydant et d’agent réducteur.
Identifiants chimiques
137-16-6 | |
293.38 | |
KSAVQLQVUXSOCR-UHFFFAOYSA-M | |
23668817 | |
[Na+].CCCCCCCCCCCC(=O)N(C)CC([O-])=O |
C15H28NNaO3 | |
MFCD00042728 | |
sarkosyl nl, sodium lauroyl sarcosinate, n-lauroylsarcosine sodium salt, sodium n-lauroylsarcosinate, sodium lauroylsarcosinate, sarcosyl nl, maprosyl 30, compound 105, gardol, hamposyl l-30 | |
sodium ; 2-[dodécanoyl(méthyl)amino]acétate |
Spécification
N-Lauroylsarcosine sodium salt | |
44°C to 47°C | |
C15H28NNaO3 | |
MFCD00042728 | |
Hygroscopic | |
sarkosyl nl, sodium lauroyl sarcosinate, n-lauroylsarcosine sodium salt, sodium n-lauroylsarcosinate, sodium lauroylsarcosinate, sarcosyl nl, maprosyl 30, compound 105, gardol, hamposyl l-30 | |
KSAVQLQVUXSOCR-UHFFFAOYSA-M | |
sodium ; 2-[dodécanoyl(méthyl)amino]acétate | |
23668817 | |
95% |
137-16-6 | |
Blanc | |
CH3(CH2)10CON(CH3)CH2COONa | |
5322974 | |
14,4368 | |
Soluble in water (293g/L). | |
[Na+].CCCCCCCCCCCC(=O)N(C)CC([O-])=O | |
293.38 | |
293.38 | |
Poudre cristalline |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H315-H319-H335
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P260-P264b-P271-P280-P284-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P332+P313-P362-P501c
H315-H318-H330
missing translation for 'dotInformation' : Classe de risque :6,1 ; Groupe d’emballage :II
missing translation for 'einecsNumber' : 205-281-5
missing translation for 'rtecsNumber' : MC0598960
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Températures ambiantes ; Stocker sous azote
- N-Lauroylsarcosine sodium salt
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H330-Mortel par inhalation.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: N-Lauroylsarcosine sodium salt
RUO – Research Use Only