Learn More
Sel de sodium N-lauroylsarcosine, ultra-pur 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15412889
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
N-Lauroylsarcosine is used for solubilization and separation of membrane proteins and glycoprotein's; reported to inhibit hexokinase. It is useful in concentrated salt solutions used in the cell lysis step during RNA purification (helps avoid excessive foaming). It has been used to indicate paramagnetic anisotropy sign change in micelle mesophage. Inhibits bacterial flora of human saliva/gut at 0.25% as well as acting as a fungi static agent in aqueous dispersion (1%).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La N-lauroylsarcosine est utilisée pour la solubilisation et la séparation des protéines membranaires et des glycoprotéine′s ; elle inhibe l’hexokinase. Elle est utile dans les solutions salines concentrées utilisées dans l’étape de lyse cellulaire lors de la purification de l’ARN (permet d’éviter la formation excessive de mousse). Elle a été utilisée pour indiquer un changement de signe d’anisotropie paramagnétique dans le mésophage des micelles. Inhibe la flore bactérienne de la salive/de l’intestin humain à 0,25 % et agit comme agent statique de champignons dans une dispersion aqueuse (1 %).
Solubilité
Soluble dans l’eau (293 g/l).
Remarques
Hygroscopique, stocker loin de former de l’eau / de l’humidité. Conserver dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart d’agent oxydant et d’agent réducteur.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 137-16-6
Formule moléculaire C15H28NNaO3
Poids moléculaire (g/mol) 293.38
Numéro MDL MFCD00042728
Clé InChI KSAVQLQVUXSOCR-UHFFFAOYSA-M
Synonyme sarkosyl nl, sodium lauroyl sarcosinate, n-lauroylsarcosine sodium salt, sodium n-lauroylsarcosinate, sodium lauroylsarcosinate, sarcosyl nl, maprosyl 30, compound 105, gardol, hamposyl l-30
CID PubChem 23668817
Nom IUPAC sodium ; 2-[dodécanoyl(méthyl)amino]acétate
SMILES [Na+].CCCCCCCCCCCC(=O)N(C)CC([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Lauroylsarcosine sodium salt
Point de fusion 44°C to 47°C
Couleur Blanc
Formule linéaire CH3(CH2)10CON(CH3)CH2COONa
Quantité 50 g
Beilstein 5322974
Sensibilité Hygroscopic
Merck Index 14,4368
Informations sur la solubilité Soluble in water (293g/L).
Poids de la formule 293.38
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Poudre cristalline