Learn More
N-isopropylacrylamide, 97 %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 15442719
N-isopropylacrylamide, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15442719
25 g
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Code produit. 15442719
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H66262.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le N-isopropylacrylamide est utilisé pour produire des hydrogels thermosensibles à base de polymères ou de copolymères poly(N-isopropylamide) (pNIPA, pNIPAAm, pNIPAA ou pNIPAm). Les polymères qui contiennent du NIPAM rétrécissent considérablement au-dessus de 33°C. Monomère utilisé dans la préparation d’hydrogels thermosensibles et hydrosolubles.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Réfrigéré. Garder le récipient hermétiquement fermé. Conserver à l’abri des oxydants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2210-25-5
Formule moléculaire C6H11NO
Poids moléculaire (g/mol) 113.16
Numéro MDL MFCD00041913
Clé InChI QNILTEGFHQSKFF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-isopropylacrylamide, nipam, n-iso-propylacrylamide, 2-propenamide, n-1-methylethyl, isopropyl acrylamide, acrylamide, n-isopropyl, n-isopropyl acrylamide, n-1-methylethyl-2-propenamide, isopropylamid kyseliny akrylove, unii-b7gff17l9uAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 16637
SMILES CC(C)NC(=O)C=C
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Isopropylacrylamide
Point de fusion 60°C to 63°C
Point d’ébullition 89°C to 92°C (2 mmHg)
Quantité 25 g
Beilstein 1744926
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Nom IUPAC N-(propan-2-yl)prop-2-enamide
Poids de la formule 113.16
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Pleine
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotX29K048 Type de certificatCertificat d’analyse Date07/11/2024 Catalog NumberH66262.22,H66262.14
Numéro de lotU20K006 Type de certificatCertificat d’analyse Date06/09/2024 Catalog NumberH66262.22,H66262.14
Numéro de lotS04K013 Type de certificatCertificat d’analyse Date17/06/2024 Catalog NumberH66262.22,H66262.14
Numéro de lotX09F076 Type de certificatCertificat d’analyse Date08/04/2024 Catalog NumberH66262.22,H66262.14
Numéro de lotP12K011 Type de certificatCertificat d’analyse Date22/03/2024 Catalog NumberH66262.22,H66262.14
compliance-icons
Identifiant produit
  • N-Isopropylacrylamide
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: N-Isopropylacrylamide
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
N-isopropylacrylamide, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >