Learn More
Diméthylacétal de n-hexanal, 98+ %, Thermo Scientific™
Identifiants chimiques
CAS | 1599-47-9 |
---|---|
Formule moléculaire | C8H18O2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 146.23 |
Numéro MDL | MFCD00036508 |
Clé InChI | ZQUJUCJLDXTKKW-UHFFFAOYSA-N |
CID PubChem | 74137 |
Nom IUPAC | 1,1-diméthoxyhexane |
SMILES | CCCCCC(OC)OC |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10712294
|
Thermo Scientific Acros
393560050 |
5 g | Flacon en verre |
N/A
|
N/A | ||||
10722294
|
Thermo Scientific Acros
393560250 |
25 g | Flacon en verre |
N/A
|
N/A | ||||
10454135
|
Thermo Scientific Acros
393561000 |
100 g | Flacon en verre |
N/A
|
N/A | ||||
Description
Identifiants chimiques
1599-47-9 | |
146.23 | |
ZQUJUCJLDXTKKW-UHFFFAOYSA-N | |
1,1-diméthoxyhexane |
C8H18O2 | |
MFCD00036508 | |
74137 | |
CCCCCC(OC)OC |
Spécification
n-Hexanal dimethylacetal | |
98.0 | |
Incolore | |
145°C | |
Authentic | |
C8H18O2 | |
1.4050 to 1.4070 (20°C, 589nm) | |
0.847 | |
Solubility in water: practically insoluble | |
CCCCCC(OC)OC | |
146.23 | |
146.23 | |
Liquide |
1599-47-9 | |
100.0 | |
0.8470g/mL | |
40°C | |
98% min. (GC) | |
CH3(CH2)4CH(OCH3)2 | |
MFCD00036508 | |
hexanal dimethyl acetal, hexane, 1,1-dimethoxy, aldehyde c-6 dimethyl acetal, acmc-20akrj, 1,1-dimethoxy-hexane, hexane,1,1-dimethoxy, hexaldehyde dimethyl acetal, 1,1-dimethoxyhexane | |
ZQUJUCJLDXTKKW-UHFFFAOYSA-N | |
1,1-diméthoxyhexane | |
74137 | |
98+% |
Sécurité et traitement
GHS H Statement:
Causes skin irritation.
May cause respiratory irritation.
Causes serious eye irritation.
Flammable liquid and vapor.
GHS P Statement:
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. - No smoking.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
GHS Signal Word: Warning
missing translation for 'einecsNumber' : 216-488-5
- n-Hexanal dimethylacetal
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Liquide inflammable Catégorie 3
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.